Erforderliche Teile und Werkzeuge
  • Single-Split-Sampler
    • Nadel-Waschschlauch für die Verbindung zum Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit
    • Behälter des Nadel-Waschsystems
  • Dual-Split-Sampler
    • Zwei Nadel-Waschschläuche für die Verbindung von den Einlässen beider Nadel-Waschpumpen zum Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit
    • Abhängig davon, ob die gleiche oder eine andere Nadel-Waschflüssigkeit je Nadel-Waschsystem verwendet wird: Eine oder zwei Nadel-Waschbehälter
  • Kapillarschneider (optional)
Vorbereitungen
Bereiten Sie die Nadel-Waschflüssigkeit und den Behälter vor. Beachten Sie die Hinweise zur Nadel-Waschflüssigkeit in Wahl der Nadel-Waschflüssigkeit.
Spülen Sie den Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit gründlich aus. Verwenden Sie zum Spülen hochreines Lösungsmittel.
Gehen Sie wie folgt vor
Das Anschließen des Nadel-Waschsystems umfasst die folgenden Schritte:
  1. Anschließen des Nadel-Waschschlauchs im Autosampler
  2. Verbinden des Nadel-Waschschlauchs mit dem Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit
  3. Spülen des Nadel-Waschsystems
Folgen Sie den Schritten in den jeweiligen Abschnitten weiter unten.
Anschließen des Nadel-Waschschlauchs im Autosampler
  1. Verbinden Sie den Nadel-Waschschlauch im Autosampler:
    • VF-A10/VH-A10: Schließen Sie den Nadel-Waschschlauch an den Nadelwasch-Einlass-Port (linker Schlauchverbinder) am oberen Gehäuserahmen des Autosamplers an.
    • VC-A12/VC-A13: Schließen Sie den Nadel-Waschschlauch an den Einlass-Port der Nadel-Waschpumpe an.
    • Dual-Split-Sampler: Schließen Sie die beiden Nadel-Waschschläuche an beiden Einlass-Ports der Nadel-Waschpumpe an.
Einlass-Anschlüsse des Nadel-Waschsystems (hier: VF- und VH-Autosampler)
Abbildung: Einlass-Anschlüsse des Nadel-Waschsystems (hier: VF- und VH-Autosampler)
Nr.
Beschreibung
A
Single-Split-Sampler: Nadel-Wasch-Einlassport am oberen Gehäuserahmen
B
Dual-Split-Sampler: Nadel-Wascheinlässe an der Nadel-Waschpumpe
1
Einlassport des Nadel-Waschsystems
1a
Nur Dual-Split-Sampler: Oberer Nadel-Wasch-Einlass für die linke Injektionseinheit
1b
Nur Dual-Split-Sampler: Unterer Nadel-Wasch-Einlass für die rechte Injektionseinheit
2
Nadel-Waschschlauch zum Behälter
  1. Führen Sie den Nadel-Waschschlauch vom Autosampler durch die Schlauchführungen im Autosampler und allen Modulen, die sich über dem Autosampler im Systemturm befinden, zum Solvent Rack.
  2. Führen Sie den Nadel-Waschschlauch durch das Führungsloch im Solvent Rack und befestigen Sie ihn in der vorgesehenen Schlauchführung.
Führungsloch und Schlauchführungen im Solvent Rack
Abbildung: Führungsloch und Schlauchführungen im Solvent Rack
Nr.
Beschreibung
A
Führungsloch (Solvent Rack)
1+2
Nicht für den Nadel-Waschschlauch zu verwenden; für andere Schläuche vorgesehen
3
Schlauchführung für den Nadel-Waschschlauch
4
Nicht für den Nadel-Waschschlauch zu verwenden; für andere Schläuche vorgesehen
Verbinden des Nadel-Waschschlauchs mit dem Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit
Nur Dual-Split-Sampler: Wenn zwei Behälter verwendet werden sollen, führen Sie die Schritte für beide Behälter des Nadel-Waschsystems durch.
  1. Schließen Sie den Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit an den Schlauch an:
  1. Spülen Sie den Nadel-Waschbehälter gründlich mit einem hochreinen Lösungsmittel aus.
  2. Befüllen Sie den Behälter mit frischer Nadel-Waschflüssigkeit.
  3. Führen Sie den Nadel-Waschschlauch durch die Schlauchführung und durch eine Öffnung im Deckel des Behälters für die Nadel-Waschflüssigkeit. Die Schlauchführung verhindert, dass der Schlauch im Behälter verrutscht. Verschließen Sie die Öffnungen im Behälterdeckel mit Verschlusskappen.
Spülschlauch und Behälterdeckel
Abbildung: Spülschlauch und Behälterdeckel
Nr.
Beschreibung
1
Spülschlauch
2
Schlauchführung
3
Behälterdeckel
4
Verschlusskappen
  1. Drehen Sie den Flaschendeckel handfest an. Drücken Sie die Schlauchführung in die Öffnung im Behälterdeckel, um den Schlauch im Deckel zu arretieren.
  2. Stellen Sie den Behälter mit der Nadel-Waschflüssigkeit in das Solvent Rack.
  1. Prüfen Sie die Schläuche über den gesamten Flussweg hinweg:
  1. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an keiner Stelle im Flussweg geknickt, eingeklemmt oder gequetscht sind.
  2. Falls erforderlich, verwenden Sie einen Kapillarschneider, um die Schläuche auf die entsprechende Länge zuzuschneiden. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt zur Längsseite der Leitung.
Spülen des Nadel-Waschsystems
Spülen Sie das Nadel-Waschsystem über das Chromatographie-Datensystem nachdem der Autosampler eingeschaltet wurde, um den Waschport mit frischer Nadel-Waschflüssigkeit zu befüllen. Während des Spülvorgangs wird der Waschport kontinuierlich gespült, bis frische Nadel-Waschflüssigkeit vorhanden ist. Siehe Waschen der Probennadel.
Nur Dual-Split-Sampler: Spülen Sie beide Nadel-Waschsysteme.