ACHTUNG
Dieses Kapitel beschreibt den Dual-Split-Sampler. Das Vorgehen zum Entfernen der VC-A12 Probenschleifen-Isolierabdeckung ist ähnlich.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Öffnen Sie die Autosamplertüren.
  2. Nehmen Sie die Abdeckung am unteren Ende und ziehen Sie sie leicht nach unten, um die Nut vom horizontalen Rahmenteil zu lösen.
  3. Ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig nach unten, um sie aus dem oberen Gehäuserahmen herauszuziehen.
  4. Ziehen Sie die Abdeckung vom horizontalen Rahmenteil des Halterahmens weg.
  5. Bewahren Sie die Abdeckung auf, um sie wieder einzubauen, wenn Sie die Probenraumthermostatisierung verwenden.
Entfernen der Probenschleifen-Isolierabdeckung am Dual-Split-Sampler
Abbildung: Entfernen der Probenschleifen-Isolierabdeckung am Dual-Split-Sampler