Vorbereitungen
Nur für Dual-Split-Sampler: Wenn das horizontale Rahmenteil entfernt wurde, um die Komponenten beim Anschließen der Flussverbindungen besser zu erreichen, prüfen Sie, dass das horizontale Rahmenteil korrekt eingebaut ist, bevor Sie die Probenschleifen-Isolierabdeckung einbauen.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Richten Sie die Abdeckung an den Nadeleinheiten, Probenschleifen und Dosiereinheit-Köpfen an der Innenwand aus.
  2. Richten Sie die Aussparungen der Abdeckung am horizontalen Rahmenteil und den Schrauben aus. Achten Sie darauf, die Hinterspülschläuche nicht unter der Abdeckung einzuklemmen.
  3. Drücken Sie die Abdeckung leicht nach oben, um das obere Ende der Abdeckung hinter den oberen Gehäuserahmen zu schieben.
Montieren der Probenschleifen-Isolierabdeckung am Dual-Split-Sampler
Abbildung: Montieren der Probenschleifen-Isolierabdeckung am Dual-Split-Sampler
ACHTUNG
Gilt nur für VC-A12: Führen Sie die Kapillare vom Nadelsitz und den Schlauch von der Waschpumpe durch die Aussparungen an der Unterseite der Isolierabdeckung. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch nicht in den Halterungen eingeklemmt oder gequetscht ist.
Abbildung: Aussparungen an der Probenschleifen-Isolierabdeckung