Schließen Sie die Charger-Öffnung nachdem der Charger abgebaut wurde, um den Autosampler-Betrieb ohne den Charger fortzusetzen:
  1. Lassen Sie den Charger von einem Thermo Fisher Scientific Servicetechniker abbauen.
  2. Um die Charger-Öffnung am Autosampler zu schließen:
  1. Drücken Sie das Schaumstoffteil vom Probenraum aus in die Öffnung. Dieser Schritt wird für den VC-A13 Autosampler nicht benötigt (dort wird kein Schaumstoffteil verwendet).
  2. Verschließen Sie die Öffnung wieder mit dem Abdeckungsblech. Wenn das Abdeckungsblech mit Schrauben befestigt ist, ziehen Sie die Schrauben fest.
  1. Öffnen Sie die Autosampler-Konfiguration im Instrument Configuration Manager und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für den Charger.
Schließen der Charger-Öffnung (hier mit einem Abdeckungsblech, das in die Öffnung geklemmt wird)
Abbildung: Schließen der Charger-Öffnung (hier mit einem Abdeckungsblech, das in die Öffnung geklemmt wird)
Nr.
Beschreibung
1
Schaumstoffteil, um den Probenraum abzudichten (nicht im VC-A13 verfügbar)
2
Abdeckungsblech, um die Charger-Erweiterungsöffnung im Gehäuse zu verschließen