Aktivieren Sie den Betrieb mit dem Charger auf den Konfigurationsseiten für den Autosampler in Chromeleon.
Um Autosampler und Charger in Chromeleon zu verbinden, stellen Sie sicher, dass sowohl Autosampler als auch Charger eingeschaltet sind.
Um den Autosampler ohne den Charger zu betreiben, deaktivieren Sie den Charger auf den Konfigurationsseiten für den Autosampler in Chromeleon.
Die Temperatureinstellungen des Autosamplers gelten auch für den Charger. Wenn die Temperaturregelung für den Autosampler ausgeschaltet ist, so sind Temperaturregelung und -einstellungen für den Charger ebenfalls ausgeschaltet.
Passen Sie weitere Einstellungen für den Betrieb des Chargers wie erforderlich in Chromeleon an.
Eine Übersicht der Einstellungen für den Betrieb des Chargers finden Sie in der Charger-Betriebsanleitung.