ACHTUNG
Halten Sie Türen von Autosampler und Charger stets geschlossen, wenn das Transportsystem in Bewegung ist und die LED Mover Status grün blinkt, um sicherzustellen, dass der Betrieb und die Interaktion zwischen den beiden Geräten ordnungsgemäß ablaufen.
Lassen Sie Segment Y (gelb) des Drehtellers im Single-Split-Sampler frei. Der Charger transportiert standardmäßig Probenhalter und Mikrotiterplatten nur in das Segment Y. Es ist möglich, bis zu 4 Segmente zu konfigurieren.
Lassen Sie die Segmente Y (gelb) und B(blau) des Drehtellers im Dual-Split-Sampler frei. Der Charger transportiert standardmäßig Probenhalter und Mikrotiterplatten nur in die Segmente Y und B. Es ist möglich, bis zu 4 Segmente zu konfigurieren.
Wenn der Charger einen Probenhalter oder eine Mikrotiterplatte zu Segment Y transportiert hat, bevor Sie den Drehteller beladen, lassen Sie den Probenhalter bzw. die Mikrotiterplatte in dem Segment. Entfernen Sie im Normalbetrieb keine Probenhalter oder Mikrotiterplatten von Segment Y .
Wenn ein Probenhalter oder eine Mikrotiterplatte manuell von Segment Y entfernt wurde oder eine andere Störung aufgetreten ist:
Führen Sie in Chromeleon den Befehl Reset aus, um die internen Steuerungsinformationen für Charger und Autosampler zurückzusetzen.
Um die Erkennung des Probenhalter- oder Mikrotiterplatten-Formats mit dem Barcodeleser im Charger und im Autosampler nutzen zu können, verwenden Sie Probenhalter und Mikrotiterplatten, die mit Vanquish-Barcode zur Format-Erkennung bedruckt sind.
Beachten Sie Folgendes, bevor Sie die Charger-Tür öffnen, um den Charger während der Analyse zu be- oder entladen:
Überprüfen Sie die LED Mover Status an der Vorderseite des Chargers, bevor Sie die Tür öffnen. Vermeiden Sie es, die Türen des Chargers und Autosamplers zu öffnen, solange die LED Mover Status grün blinkt. Dadurch wird angezeigt, dass das Transportsystem eine Aktion ausführt.
Wenn Sie die Tür öffnen, während das Transportsystem eine Aktion ausführt, wird das Transportsystem die laufende Bewegung zu Ende führen und dann anhalten.
Es ist nicht möglich, Befehle über Chromeleon an den Charger auszugeben, während die Tür geöffnet ist. Eine offene Tür kann außerdem auch zu einer Verzögerung bei der Bearbeitung einer Warteschlange führen.