Die Einstellungen in diesem Abschnitt sollten für den Routinebetrieb des Gerätes berücksichtigt werden. Sie können diese Einstellungen in der Regel über die Benutzeroberfläche in Chromeleon öffnen.
Ist einer der unten genannten Parameter nicht in der Software Chromeleon vorhanden, aktualisieren Sie gegebenenfalls die Firmware- und Chromeleon-Version.
Weitere Informationen finden Sie in der Chromeleon-Hilfe und ­Benutzerdokumentation.
TIPP
Nur Dual-Split-Sampler: In Chromeleon stehen die Injektions- und Nadelwasch-Parameter jeweils für die linke und rechte Injektionseinheit zu Verfügung.
Probenraum- und Probenhalter-Parameter
Parameter
Beschreibung
Probenhalter ändern
Drehen Sie das gewünschte Segment des Drehtellers nach vorn, um einen Probenhalter oder eine Mikrotiterplatte einzusetzen oder heraus zu nehmen.
Nadelhöhe
Die Nadelhöhe gibt den Abstand vom Boden des Probengefäßes, von innen gemessen, zur Nadelspitze an.
Die Nadelhöhe ist vordefiniert als Safe, was einer Nadelhöhe von 2,0 mm entspricht. Dieser Wert stellt sicher, dass die Nadel bei den gängigsten Probengefäßen nicht den Boden berührt, wie zum Beispiel bei konischen Probenfläschchen von Thermo Scientific in einem Probenhalter für 54 x 12 mm A.D. Probenfläschchen.
Einstich-Offset
Der Einstich-Offset legt fest, wie weit die Nadel das Septum öffnet. Der Drehteller dreht sich dabei um den angegebenen Wert, während sich die Probennadel im Septum befindet. Dadurch wird das Einstichloch entsprechend für einen Druckausgleich vergrößert.
Der Einstich-Offset ist vordefiniert. Dies ist die bevorzugte Einstellung.
HINWEIS: Überprüfen Sie den Einstich-Offset und passen Sie ihn gegebenenfalls an, wenn Probengefäße randvoll gefüllt sind, oder wenn die Proben schlecht entgast sind.
Probenhalter-Format (blau, grün, rot, gelb)
Das Probenhalter-Format zeigt das Format eines Probenhalters oder einer Mikrotiterplatte an, die in dem jeweiligen Segment (RackType_Blue, _Green, _Red oder _Yellow) eingesetzt ist.
Einzelheiten zu den Einstellungen für das Probenhalter-Format finden Sie in Einstellungen für das Probenhalter-Format (Rack Type).
Probenraum-Beleuchtung
Schalten Sie die Probenraum-Beleuchtung aus oder ein.
Die Probenraum-Beleuchtung ist standardmäßig eingeschaltet (Light = On).
HINWEIS: Das Licht wird immer eingeschaltet, wenn die Autosamplertüren geöffnet werden, auch wenn die Probenraum-Beleuchtung ausgeschalten wurde.
Probenposition
Die Probenposition gibt die Position an, von der die Nadel die Probe aufzieht.
Die Angabe unter Sample Position setzt sich aus dem farblich gekennzeichneten Segment und der Probenposition auf dem Probenhalter, der Mikrotiterplatte oder dem Zusatz-Fläschchenhalter zusammen, getrennt durch einen Doppelpunkt (zum Beispiel, B:E8 für Segment B, Probenposition E8).
TIPP: Bei Probenfläschchen in den Zusatz-Fläschchenhaltern steht vor der Farbkennzeichnung ein 'S' (zum Beispiel, SY:1 für den Zusatz-Fläschchenhalter (S) im Segment Y, Probenposition 1).
Injektions- und Probenschleifen-Parameter
Parameter
Beschreibung
Injektionsvolumen
Stellen Sie das Injektionsvolumen für die zu injizierende Probe ein (in µL).
Nominalvolumen der Probenschleife
Das Nominalvolumen der Probenschleife legt das maximal zulässige Injektionsvolumen (in µL) für die im Autosampler eingebaute Probenschleife fest.
Gesamtvolumen der Probenschleife
Das Gesamtvolumen ist das tatsächliche Volumen der Probenschleife. Es ist auf dem Schild an der Probenschleife in Klammern spezifiziert, zum Beispiel (V= 50 µL), wenn eine Probenschleife mit einem Nominalvolumen von 25 µL eingebaut ist.
Vorbereiten der Probeninjektion
Die Probenvorbereitung legt fest, ob eine erweiterte Probenbearbeitung bereits während der Äquilibrierphase der Analyse gestartet werden soll. Der Autosampler führt vorbereitende Schritte für die Probe durch. Hierdurch wird die Zeit zwischen den Injektionen verkürzt.
  • Um die Probenvorbereitung für diese Injektion zu nutzen, wählen Sie Prepare This Injection aus.
  • Um die Probenvorbereitung für die nächste Probe zu nutzen, wählen Sie Prepare Next Injection aus.
Pumpe
Legen Sie die Pumpe fest, die während der Injektion den Fluss durch den Autosampler fördert.
Standardmäßig ist der Name Pump eingestellt. Um den Namen anzupassen, geben Sie einen anderen Namen im Eingabefeld ein.
Synchronisieren des Injektionszeitpunkts mit den Kolbenhüben der Pumpe
Nur bei quaternärer Pumpe, dualer Pumpe und binärer VH-Pumpe relevant
Das Synchronisieren des Injektionszeitpunkts mit den Kolbenhüben der Pumpe verbessert die Präzision der Retentionszeit. Einzelheiten finden Sie unter Synchronisieren des Injektionszeitpunkts mit den Kolbenhüben der Pumpe.
Dosiereinheit-Parameter
Parameter
Beschreibung
Arbeitsvolumen
Das Arbeitsvolumen legt die Ausgangsposition der Dosiereinheit während eines Probenlaufs fest.
Kopf der Dosiereinheit ankoppeln
Koppeln Sie den Kopf der Dosiereinheit nach einem Austausch wieder an. Der Autosampler bereitet den Kopf der Dosiereinheit für den Betrieb vor.
TIPP Das ePanel des Autosamplers in Chromeleon enthält gegebenenfalls ein eigenes Dialogfenster mit entsprechenden Schaltflächen.
Kopf der Dosiereinheit abkoppeln
Koppeln Sie den Kopf der Dosiereinheit vor dem Beginn eines Austauschs ab. Der Autosampler bereitet den Kopf der Dosiereinheit für den Austausch vor.
TIPP Das ePanel des Autosamplers in Chromeleon enthält gegebenenfalls ein eigenes Dialogfenster mit entsprechenden Schaltflächen.
Temperatur­regelung-Parameter
Parameter
Beschreibung
Drainagepumpe
Zeigt den Status der Drainagepumpe an, ob die Pumpe in Betrieb ist. Kann dazu verwendet werden, die Drainagepumpe manuell ein- oder auszuschalten.
Der Parameter wird über den Parameter Drain Pump Interval gesteuert, um regelmäßig die zu erwartende Kondensation aus dem Probenraum zu entfernen.
Die Drainagepumpe ist meistens ausgeschaltet (Drain Pump = Off).
Unterbrechung der Drainagepumpe
Der Parameter Drain Pump Interval ist standardmäßig auf 0 eingestellt (Drain Pump Interval = 0 min, automatic mode). Dies ist die bevorzugte Einstellung.
Der Parameter Drain Pump Interval kann vom Anwender gesteuert werden, indem er manuell einen Wert größer als 0 einstellt. Wenn der Wert auf 0 eingestellt wird, steuert die Firmware den Parameter Drain Pump Interval automatisch.
Im Automatikmodus wird die Drainagepumpe regelmäßig ein- und ausgeschaltet abhängig von der Umgebungstemperatur und der Probenraum-Temperatur, um Kondensation sicher zu entfernen.
TIPP Wenn der Automatikmodus bei außergewöhnlich hoher Feuchtigkeit nicht ausreicht, wird empfohlen, einen festen Zeitraum einzustellen, die den Umgebungsbedingungen entspricht. Beginnen Sie zum Beispiel mit 10 Minuten und beobachten Sie, ob Luft oder Luftblasen am Ende eines typischen Intervalls gefördert werden. Das bedeutet, dass Sie davon ausgehen können, dass die gesamte Flüssigkeit aus dem Kondensatablaufbereich entfernt wird.
Verringern Sie das Intervall, um mehr Flüssigkeit zu entfernen oder erhöhen Sie das Intervall, wenn weniger Kondensationsflüssigkeit auftritt.
Status der Probenschleifen-Isolierabdeckung
Nur VC-A12-Single-Split-Sampler und Dual-Split-Sampler:
Der Parameter zeigt an, ob die Probenschleifen-Isolierungsabdeckung ordnungsgemäß montiert ist. Wenn die Abdeckung nicht ordnungsgemäß angebracht ist, kann die Temperaturregelung nicht eingeschaltet werden bzw. wird automatisch abgeschaltet.
Temperatur­regelung
Schalten Sie die Temperaturregelung für den Probenraum und den dazugehörigen Charger, wenn vorhanden und verbunden, ein oder aus. Die Temperaturregelung ist standardmäßig eingeschaltet.
Dieser Parameter ist nicht für VC-A13 vorhanden.
Nur VC-A12 und Dual-Split-Sampler: Die Temperaturregelung kann nur eingeschaltet werden, wenn die Probenschleifen-Isolierabdeckung ordnungsgemäß montiert ist.
Temperatur-Sollwert
Die Temperatureinstellung legt den Sollwert fest, auf den der Probenraum und der dazugehörige Charger, wenn vorhanden und verbunden, gekühlt oder erwärmt werden soll.
Die Temperatur ist standardmäßig auf 20 °C eingestellt (Temperature Nominal = 20). Einzelheiten finden Sie unter Thermostatisierung des Probenraums.
Dieser Parameter ist nicht für VC-A13 vorhanden.
Nadel-Waschparameter
Parameter
Beschreibung
Waschen
Führen Sie einen manuellen Nadel-Waschvorgang mit der eingestellten Waschzeit und -geschwindigkeit durch.
Wählen Sie Wash aus, um einen manuellen Nadel-Waschzyklus auszuführen.
Informationen zum Waschen der Nadel mit frischer Nadel-Waschflüssigkeit finden Sie unter Waschen der Probennadel.
Injektions-Waschmodus
Der Waschmodus definiert, ob und wann ein automatischer Nadel-Waschvorgang während der Probensequenz durchgeführt werden soll. Der Nadel-Waschvorgang hilft dabei, Verschleppung (Carry-Over) zu reduzieren.
Die folgenden Waschmodi stehen zur Verfügung:
  • No Wash: Das Waschen der Nadel im Waschport ist nicht Teil der Probensequenz.
  • Before Draw: Die Nadel wird gewaschen, bevor Sie eine Probe neu aufzieht.
  • After Draw: Die Nadel wird gewaschen, nachdem Sie Probe aufgezogen hat.
  • Both: Die Nadel wird gewaschen, bevor Sie eine Probe neu aufzieht, und nachdem sie die Probe aufgezogen hat.
Ein Nadel-Waschvorgang wird mit der festgelegten Waschzeit und Waschgeschwindigkeit durchgeführt.
In Chromeleon ist standardmäßig No Wash eingestellt.
Waschpumpe
Schalten Sie die Nadel-Waschpumpe ein (Wash Pump = On), um das Nadel-Waschsystem mit Nadel-Waschflüssigkeit durchzuspülen.
Die Nadel-Waschpumpe ist standardmäßig ausgeschaltet (Wash Pump = Off).
Spülen des Nadel-Waschsystems
Um das Nadel-Waschsystem mit frischer Nadel-Waschflüssigkeit zu spülen, zum Beispiel nachdem die Nadel-Waschflüssigkeit ausgetauscht wurde, klicken Sie auf die Schaltfläche Purge needle wash auf dem ePanel für den Autosampler.
Chromeleon schaltet die Nadel-Waschpumpe ein und führt einen Nadel-Waschzyklus mit speziellen Wascheinstellungen durch, um das Nadel-Waschsystem zu spülen.
Nach dem Spülen wird die Nadel-Waschpumpe wieder ausgeschaltet und die vorherigen Wascheinstellungen werden wiederhergestellt.
Andere Parameter
Parameter
Beschreibung
Digital I/O
Informationen zur Steckerbelegung, zum Anschluss und zur Inject-Response-Signal-Synchronisierung finden Sie unter Digital I/O.
Leakerkennung
Bei Auslieferung des Geräts ist die Leakerkennung standardmäßig aktiviert (Leak Sensor Mode = Enabled). Dies ist die bevorzugte Einstellung.