Abhängig von den Probenhaltern und Mikrotiterplatten, die sich auf dem Drehteller befinden, fahren Sie wie erforderlich fort:
Probenhalter oder Mikrotiterplatten mit Vanquish-Probenhalterformat-Barcode werden verwendet
Während der Bestandsprüfung ('Inventory Scan') dreht der Autosampler den Drehteller und erkennt das Format der Probenhalter und Mikrotiterplatten mit einem Vanquish-Probenhalter-Format-Barcode. Warten Sie, bis die Formaterkennung abgeschlossen ist.
Die Probenhalter-Formate werden automatisch im RackType-Parameter des jeweiligen Segments eingetragen. Beachten Sie Folgendes:
Wenn ein Charger mit dem Autosampler verwendet wird, ist das gelbe Segment für die Probenhalter und Mikrotiterplatten reserviert, die vom Charger transportiert werden. Beim Parameter RackType wird Charger angezeigt.
Befindet sich weder ein Probenhalter noch eine Mikrotiterplatte in einem Segment des Drehtellers, wird das Probenhalter-Format auf Empty (leer) gesetzt.
Probenhalter oder Mikrotiterplatten ohne Vanquish-Probenhalter-Format-Barcode werden verwendet
Eine Erkennung des Probenhalter-Formats oder der Probenhalterausrichtung steht nicht zur Verfügung. Stellen Sie sicher, dass der Probenhalter oder die Mikrotiterplatte korrekt ausgerichtet ist. Wählen Sie in Chromeleon manuell die Probenhalter-Formate für die jeweiligen Segmente aus.
Um einen Probenhalter oder eine Mikrotiterplatte auszutauschen, verwenden Sie in Chromeleon den Befehl ChangeRack für das jeweilige Segment.
Einzelheiten zu den Einstellungen für das Probenhalter-Format finden Sie in der Chromeleon-Hilfe.