Weitere Informationen zum Probenraum allgemein, dem Drehteller sowie der Erkennung des Probenhalterformats finden Sie in Probenraum.
Erforderliche Teile
  • Falls erforderlich
    Probenfläschchen (A.D. 22,5 mm) für die Zusatz-Fläschchenhalter (zum Beispiel 10 mL-Probenfläschchen)
  • Probenhalter bzw. Mikrotiterplatten
    Beachten Sie folgende Hinweise bei der Auswahl der Probenhalter bzw. Mikrotiterplatten:
    • Der Autosampler kann Probenhalter und Mikrotiterplatten mit dem von der Society for Biomolecular Screening definierten Flächenmaß (SBS-Flächenformat) aufnehmen.
    • Probenhalter-Format-Erkennung
      Um die Erkennung des Probenhalter- und Mikrotiterplatten-Formats mit dem Barcodeleser im Autosampler zu ermöglichen, verwenden Sie Probenhalter und Mikrotiterplatten, die mit einem solchen Barcode zur Format-Erkennung bedruckt sind.
12
Abbildung: Probenhalter mit Barcodes zur Format-Erkennung
Nr.
Beschreibung
1
Probenposition A1
2
Vanquish-Probenhalterformat-Barcode
TIPP
Bestellinformationen zu Probenhaltern und Mikrotiterplatten für den Autosampler finden Sie im Probengefäß-Kit im Zubehör des Autosamplers.
Vorbereitungen
  • Wenn der Autosampler in Betrieb ist und Sie den Drehteller ent- und beladen möchten:
    Bevor Sie die Autosamplertüren öffnen, überprüfen Sie die Anzeige der LED-Leiste am Autosampler. Öffnen Sie die Gerätetüren nicht, wenn die LED-Leiste blau leuchtet. Teile des Autosamplers sind in Bewegung.
  • Alle Autosampler außer VC-A13: Überprüfen Sie die eingestellte Temperatur für die Probenraum-Thermostatisierung und passen Sie sie gegebenenfalls an. Siehe Thermostatisierung des Probenraums.
  • Wenn Sie Autosampler und Charger zusammen betreiben, beachten Sie die Hinweise zum Betrieb des Autosamplers mit dem Charger. Siehe Betrieb mit dem Vanquish-Charger.
  • Bei Verwendung von Probenhaltern, positionieren Sie die Fläschchen mit Ihren Proben im Probenhalter.
TIPP
Wenn Sie Probenhalter oder Mikrotiterplatten ohne Barcode zur Vanquish-Probenhalterformat-Erkennung in den Drehteller einsetzen, werden das Format und die Ausrichtung des Probenhalters nicht automatisch erkannt. Es kann hier hilfreich sein, die Probenhalterformate, die sich auf dem Drehteller befinden, aufzuschreiben, um sie später manuell in Chromeleon einzugeben.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Drehen Sie das gewünschte Segment des Drehtellers nach vorn. Sie können den Drehteller folgendermaßen drehen:
    • Drücken Sie die Taste ROTATE auf der Tastatur. Dadurch wird der Drehteller gegen den Uhrzeigersinn zur nächsten Beladungsposition gedreht.
    • Drehen Sie den Drehteller manuell in die gewünschte Richtung.
    • Drehen Sie das gewünschte Segment über Chromeleon nach vorn.
  2. Stellen Sie einen Probenhalter oder eine Mikrotiterplatte in das ausgewählte Segment. Der Probenhalter bzw. die Mikrotiterplatte muss im Ausrichtungsrahmen des Segments sitzen und auf den Ausrichtungspunkten aufliegen.
  3. ACHTUNG
    Korrekte Ausrichtung von Probenhaltern
    Werden Probenhalter und Mikrotiterplatten falsch ausgerichtet, kann dies zu Beschädigungen am Autosampler oder zu falschen Ergebnissen führen.
    Stellen Sie Probenhalter und Mikrotiterplatten immer in richtiger Ausrichtung in den Drehteller, sodass sich Position A1 vorne links am Probenhalter bzw. der Platte befindet.
  4. A1
    Abbildung: Korrekte Ausrichtung im Drehteller (hier mit einem Probenhalter)
  5. Bestücken Sie die Zusatz-Fläschchenhalter, falls erforderlich.
  6. Drehen Sie den Drehteller zur nächsten Beladungsposition und beladen Sie den Drehteller wie gewünscht. Beladen Sie auf diese Weise alle weiteren Segmente nach Erfordernis.
  7. Schließen Sie die Autosamplertüren.
    Der Autosampler beginnt einen 'Inventory Scan' der Probenhalter und -gefäße im Probenraum.
  1. Abhängig von den Probenhaltern und Mikrotiterplatten, die sich auf dem Drehteller befinden, fahren Sie wie erforderlich fort. Siehe Einstellungen für das Probenhalter-Format (Rack Type).