Dieser Abschnitt gilt für alle Autosampler außer VC-A13.
ACHTUNG
Nur für VC-A12 und Dual-Split-Sampler: Die Probenschleifen-Isolierabdeckung muss montiert sein, um die Probenraumthermostatisierung in einem VC-A12 und einem Dual-Split-Sampler zu verwenden. Wenn die Abdeckung nicht ordnungsgemäß angebracht ist, kann die Thermostatisierung nicht eingeschaltet werden bzw. wird automatisch abgeschaltet, um den Innenraum vor hoher Feuchtigkeit und übermäßiger Kondensation zu schützen, wenn der Probenraum thermostatisiert wird. In Chromeleon zeigt Loop Cover Status an, ob die Abdeckung korrekt montiert ist.
Um die Thermostatisierung des Probenraums anzuwenden, legen Sie folgende Parameter fest:
  • Temperatur­regelung
    Zur Kühlung bzw. Erwärmung des Probenraums, schalten Sie die Temperaturregelung ein (Temperature Control = On).
  • Solltemperatur
    Legen Sie die Solltemperatur fest, auf die der Probenraum gekühlt oder erwärmt werden soll (Temperature Nominal). Beachten Sie Folgendes:
    • Stellen Sie sicher, dass die Thermostatisierungstemperatur für Ihre Proben geeignet ist und innerhalb des spezifizierten Temperaturbereichs des Autosamplers liegt.
    • Wenn Sie eine Temperatur eingeben, während die Temperaturregelung ausgeschaltet ist, wird die Temperaturregelung eingeschaltet.
    • Wird der Autosampler aus- und wieder eingeschaltet, bleibt die Temperatur auf dem vor dem Ausschalten eingestellten Wert. Überprüfen Sie die Temperatur beim Einschalten und passen Sie sie gegebenenfalls an.
TIPP
Wenn der Autosampler mit dem Charger betrieben wird, gelten die Temperaturregelung und die Solltemperatur auch für die Thermostatisierung des Charger-Probenraums.