Der VC-A12 und der Dual-Split-Sampler werden mit einer vorinstallierten Probenschleifen-Isolierabdeckung ausgeliefert, um den Innenraum vor hoher Feuchtigkeit und übermäßiger Kondensation zu schützen, wenn der Probenraum thermostatisiert wird.
1
Abbildung: Probenschleifen-Isolierabdeckung (links: VC-A12, rechts: Dual-Split-Sampler
Nr.
Beschreibung
1
Probenschleifen-Isolierabdeckung
2
Nut zum Halten der Probenschleifen-Isolierabdeckung am horizontalen Halterahmenteil
3
Horizontales Rahmenteil des Halterahmens