Verwenden Sie eine Nadel-Waschflüssigkeit, welche die folgenden Anforderungen erfüllt:
Spülen Sie den Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit gründlich, bevor Sie ihn befüllen. Stellen Sie sicher, dass sich keine Schmutzpartikel, Staub oder Algen im Behälter befinden.
Empfohlen, wenn Sie 100% Wasser als Nadel-Waschflüssigkeit verwenden: Tauschen Sie die Nadel-Waschflüssigkeit täglich aus.
Verwenden Sie eine Nadel-Waschflüssigkeit, die für Ihre Anwendung geeignet ist und Probenreste zuverlässig von der Nadel entfernt.
Nur Dual-Split-Sampler: Die beiden Nadel-Waschsysteme können jeweils eine eigene Nadel-Waschflüssigkeit verwenden.
Nach dem Transport des Autosamplers
Prüfen Sie, ob der Ablaufschlauch des Nadel-Waschsystems noch korrekt am Drainage-Ablauf angesteckt ist und sich auf dem Versandweg oder beim Transport nicht verschoben hat.