Das Nadel-Waschsystem des Autosamplers besteht aus Nadel-Waschpumpe, -behälter und -schläuchen sowie einem Ablaufschlauch.
Im Dual-Split-Sampler umfasst jede der beiden Injektionseinheiten ein separates Nadel-Waschsystem.
Die Komponenten des Nadel-Waschsystems innerhalb des Autosamplers sind bei Auslieferung vorinstalliert.
Um die Installation des Nadel-Waschsystems abzuschließen, schließen Sie den Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit an.
CA45213B12345
Abbildung: Komponenten des Nadel-Waschsystems
Nr.
Beschreibung
A
VC-Single-Split-Sampler: Nadel-Waschsystem
B
VF-/VH-Single-Split-Sampler: Nadel-Waschsystem
C
Dual-Split-Sampler: Nadel-Waschsystem je Injektionseinheit
1
Nadel-Waschschlauch zum Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit (kann in einigen VF-/VH-Single-Split-Samplern anders verlaufen)
2
Waschport
3
Nadel-Waschschlauch vom Auslass der Nadel-Waschpumpe zum Waschport
4
Nadel-Waschpumpe
5
Ablaufschlauch des Nadel-Waschsystems