Beachten Sie abhängig vom Vanquish-System Folgendes für die Hinterspülflüssigkeit:
VH-Autosampler und -Pumpen
Verwenden Sie 75% Isopropanol in Wasser und 0,1% Ameisensäure (in HPLC-Qualität; Aufbereitung nach Volumen, zum Beispiel 75 mL Isopropanol + 25 mL Wasser + 0,1 mL Ameisensäure).
VC- und VF-Autosampler und -Pumpen
Verwenden Sie eine Hinterspülflüssigkeit, welche die folgenden Anforderungen erfüllt:
Die Hinterspülflüssigkeit ist mit dem in der Pumpe verwendeten Laufmittel mischbar.
Die Hinterspülflüssigkeit ist mit den Hinterspülschläuchen kompatibel.
Die Hinterspülflüssigkeit besitzt eine gewisse elektrische Leitfähigkeit, damit die sichere Funktion des Hinterspüldetektors gewährleistet ist.
Geeignet ist Wasser in HPLC-Qualität mit 10% Methanol.
Bei einem Vanquish Core-System, das für NP-Anwendungen modifiziert ist, bestimmt die Anwendung, welche Flüssigkeit geeignet ist:
NP-Anwendungen:
Verwenden Sie Ammoniumformiat in Isopropanol (2 mmol/L).
RP-Anwendungen:
Verwenden Sie Wasser in HPLC-Qualität mit 10% Methanol.