Eine Schutzabdeckung kann optional bei Single-Split-Samplern installiert werden, um den Innenraum des Autosamplers hinter der rechten Gerätetür vor hoher Feuchtigkeit und Kondensation zu schützen.
Erforderliche Teile
Schutzabdeckung
Vorbereitungen
Stellen Sie alle Flussverbindungen her. Siehe Anschließen der Flussverbindungen.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Öffnen Sie die Autosamplertüren.
  2. Setzen Sie den oberen Teil der Schutzabdeckung hinter dem oberen Gehäuserahmen auf der rechten Innenraum-Seite ein.
Einschieben der Schutzabdeckung unter dem oberen Gehäuserahmen
Abbildung: Einschieben der Schutzabdeckung unter dem oberen Gehäuserahmen
  1. Ordnen Sie die Schläuche und Kapillaren hinter der Schutzabdeckung. Achten Sie darauf, dass kein Schlauch und keine Kapillare eingekerbt oder geknickt werden.
  2. Setzen Sie den unteren Teil der Schutzabdeckung hinter der Leckage-Wanne ein.
  3. Links: Einsetzen der Schutzabdeckung hinter der Leckage-Wanne Rechts: Eingesetzte Schutzabdeckung
    Abbildung: Links: Einsetzen der Schutzabdeckung hinter der Leckage-Wanne Rechts: Eingesetzte Schutzabdeckung
  4. Wenn die Schutzabdeckung hinter dem Gehäuse-Rahmen und der Leckage-Wanne sitzt, drücken Sie sie nach unten, bis die Abdeckung fest auf der Leckage-Wanne aufsitzt.
  5. Schließen Sie die rechte Autosamplertür.