Dual-Split-Sampler: Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt für beide Injektionsventile durch.
Erforderliche Teile
Kapillare zur Verbindung von Autosampler und Säulenthermostat
Gehen Sie wie folgt vor
Verbinden Sie die Auslasskapillare mit Port 2 am Injektionsventil.
Führen Sie die Kapillare durch das Führungsloch im Autosampler-Gehäuse zum Säulenthermostaten.
Verbinden Sie die Kapillare im Säulenthermostaten (siehe Vanquish-Säulenthermostaten-Betriebsanleitung).