Abfallflüssigkeiten aus dem Nadel-Waschsystem und der Drainagepumpe des Autosamplers werden durch separate Drainage-Abläufe direkt in die Systemdrainage geleitet.
Flüssigkeiten aus Undichtigkeiten am Autosampler sammeln sich in der Leckage-Wanne und werden durch den Drainage-Kanal rechts an der Leckage-Wanne in die Systemdrainage geleitet.
Informationen dazu, wie Flüssigkeiten über die Drainage des Vanquish-Systems in den Abfall geleitet werden, finden Sie in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
Drainage-Abläufe in der Leckage-Wanne des VH-/VF-Single-Split-Samplers
Abbildung: Drainage-Abläufe in der Leckage-Wanne des VH-/VF-Single-Split-Samplers
3214
Abbildung: Drainage-Abläufe in der Leckage-Wanne des VC-Single-Split-Samplers
Nr.
Beschreibung
1
Drainage-Ablauf für das Nadel-Waschsystem
2
Drainage-Ablauf für die Drainagepumpe
3
Kanal zur Systemdrainage
4
Nur VC-Autosampler: Drainage-Anschluss für Injektionsventil Ablaufschlauch