Dieses Kapitel enthält Informationen zu Autosampler-spezifischen Störungen, die beim Betrieb auftreten können.
Temperatur-Sollwert kann nicht erreicht werden
Ursachen
  • Die Umgebungstemperaturen liegen außerhalb des spezifizierten Bereichs.
  • Der Probenraum ist möglicherweise nicht ausreichend abgedichtet.
Abhilfe
  • Prüfen Sie, dass die Tür fest geschlossen ist.
  • Wenn der Charger von der Charger-Öffnung entfernt wurde, schließen Sie die Charger-Öffnung am Autosampler ordnungsgemäß mit dem Schaumstoffteil und dem Abdeckungsblech. Siehe Schließen der Charger-Erweiterungsöffnung.