Wann
Komponenten im Flussweg des Autosamplers sind verstopft
Dual-Split-Sampler: Führen Sie die Prozedur für die betroffene Probenschleife durch.
Vorbereitungen
Schalten Sie den Pumpenfluss zum Autosampler aus. Warten Sie, bis das System druckfrei ist. Stellen Sie sicher, dass im System kein Gegendruck durch andere Module vorhanden ist.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Fahren Sie die Nadeleinheit in die Service-Position und sichern Sie die Nadeleinheit. Siehe Sichern der Nadeleinheit.
  2. Lösen Sie mit dem Schraubendreher leicht die Schraube, die die Probenschleifen-Platte befestigt. Die Schraube kann locker am Halter für die Probenschleifeneinheit angeschraubt bleiben.
Probenschleifeneinheit an der Nadeleinheit montiert
Abbildung: Probenschleifeneinheit an der Nadeleinheit montiert
Nr.
Beschreibung
1
Probenschleifen-Fitting an der Nadeleinheit
2
Probenschleife
3
Probenschleifen-Platte
4
Befestigungsschraube für die Platte
5
Aussparung in der Probenschleifen-Platte
  1. Entfernen Sie das Probenschleifen-Fitting von der Nadeleinheit.
  2. Drücken Sie die Probenschleifeneinheit leicht nach oben, sodass die Schraube in die große Öffnung der Probenschleifen-Platte passt. Entfernen Sie die Probenschleifeneinheit von der Nadeleinheit.
  3. Entfernen der Probenschleifeneinheit
    Abbildung: Entfernen der Probenschleifeneinheit
  4. Entfernen Sie das Probenschleifen-Fitting vom Kopf der Dosiereinheit.
  5. Positionieren Sie den offenen Anschluss der Probenschleifeneinheit in einem Abfallbehälter.
  6. Schalten Sie das Injektionsventil in die Position Inject, falls sich das Ventil noch nicht in dieser Position befindet.
  7. Stellen Sie die Pumpen-Flussrate auf die maximale Flussrate.
  8. Schalten Sie den Pumpenfluss ein und spülen Sie die Probenschleife circa 1 Minute lang bei maximaler Pumpen-Flussrate in den Abfallbehälter. Schalten Sie hinterher den Pumpenfluss ab.
  9. Schließen Sie das Probenschleifen-Fitting an den Kopf der Dosiereinheit an.
  10. Schließen Sie das Probenschleifen-Fitting an die Nadeleinheit an.
  11. Hängen Sie die Probenschleifen-Platte am Halter für die Probenschleifen-Einheit ein:
  1. Hängen Sie die Schrauben-Aussparung in der Probenschleifen-Platte an die Befestigungsschraube. Achten Sie darauf, dass die Schraube gelockert ist.
  2. Richten Sie die längliche Aussparung in der Platte an der Halterung aus.
  1. Richten Sie die Probenschleifenkapillare von der Nadeleinheit wegführend so aus, dass die Kapillare aus dem Stecker auf 6 Uhr zeigt.
  2. Ziehen Sie die Befestigungsschraube für die Probenschleifen-Platte mit dem Schraubendreher leicht an. Ziehen Sie die Schraube noch nicht fest.
  3. Ziehen Sie die Befestigungsschraube für die Probenschleifen-Platte mit dem Schraubendreher fest.
  4. Ausrichten der Probenschleifeneinheit an der Schraube
    Abbildung: Ausrichten der Probenschleifeneinheit an der Schraube
  5. Lösen Sie die Transportsicherungsschraube oberhalb der Nadeleinheit:
    Drehen Sie die Unverlierbarkeitsschraube gegen den Uhrzeigersinn, bis sie locker in ihrer Feder sitzt. Die Verwendung eines Schlitzschraubendrehers erleichtert gegebenenfalls das Drehen der Schraube.
  6. ACHTUNG
    Eine befestigte Transportsicherungsschraube kann den Autosampler beschädigen
    Wenn die Transportsicherungsschraube nicht korrekt gelöst wurde, kann der Autosampler beschädigt werden.
    Vergewissern Sie sich immer, dass die Transportsicherungsschraube vollständig gelöst ist, bevor Sie den Autosampler einschalten.
  7. Drücken Sie die Taste SERVICE und warten Sie, bis sich die Nadel nach oben bewegt.
  8. Drücken Sie die Taste SERVICE ein zweites Mal, um die Nadeleinheit entlang des horizontalen Nadelantriebs in den Probenraum hinein zu bewegen bis sich die Nadeleinheit über dem Waschport befindet.
  9. Schalten Sie den Pumpenfluss ein und spülen Sie die Nadeleinheit circa 1 Minute lang bei maximaler Pumpen-Flussrate in den Waschport. Schalten Sie hinterher den Pumpenfluss ab.
  10. Drücken Sie die Taste SERVICE ein drittes Mal. Die Nadel bewegt sich zum Drehteller und zurück, um danach in den Nadelsitz zurückzufahren.
  11. ACHTUNG
    Beobachten Sie, ob sich die Probenschleife frei bewegen kann.
    Wenn sie nicht frei beweglich ist:
    Richten Sie die Probenschleifenkapillare von der Nadeleinheit wegführend so aus, dass die Kapillare aus dem Stecker auf 6 Uhr zeigt. Wiederholen Sie den Test bis die Probenschleife frei beweglich ist.
  12. Entfernen Sie die Kapillare von der Säule oder dem Säulenvorheizer. Die Kapillare bleibt nur am Injektionsventil angeschlossen.
  13. Spülen Sie den Nadelsitz, das Injektionsventil und die Kapillare zur Säule bzw. zum Säulenvorheizer circa 1 Minute lang bei maximaler Pumpen-Flussrate in den Abfallbehälter.
  14. Schalten Sie hinterher den Pumpenfluss ab.