Öffnen der Gerätetüren
Um zu den Komponenten im Innenraum des Gerätes zu gelangen, öffnen Sie die Gerätetüren. Direkt hinter den Gerätetüren sind die für den Anwender zugänglichen Komponenten und Flussverbindungen des Gerätes leicht erreichbar.
Öffnen der Gerätetüren
Abbildung: Öffnen der Gerätetüren
Öffnungsmechanismus der Gerätetüren
Die linke Tür des Autosamplers verfügt über einen Mechanismus, der die Tür automatisch öffnet, wenn der Autosampler ausgeschaltet ist, um eine ordnungsgemäße Belüftung des Probenraums zu ermöglichen.
Wenn der Autosampler eingeschaltet ist, kann die linke Gerätetür geschlossen werden. Bei einem Stromausfall, oder wenn das Netzkabel gezogen wird, während der Autosampler einschaltet ist, öffnet der Mechanismus die linke Gerätetür automatisch.