Artikel | Best.-Nr. | Bemerkungen |
---|---|---|
Schutzabdeckung für Single-Split-Sampler VH-A10 und VF-A10 Hinweis: Die Abdeckung ist nicht kompatibel mit dem VC-A12 | 6850.1627 | Um die Komponenten im Innenraum hinter der rechten Gerätetür des Autosamplers vor hoher Feuchtigkeit und Kondensation zu schützen. Die Installationsanleitung finden Sie unter Installieren der Schutzabdeckung (Optional für VH-A10 und VF-A10). |
Probenschleifen zum Einbau in VH- und VF-Autosampler:
Autosampler | Artikel | Best.-Nr. |
---|---|---|
| Probenschleife, biokompatibel, MP35N, Volumen: 10 µL | 6850.1915 |
Probenschleife, biokompatibel, MP35N, Volumen: 25 µL | 6850.1911 | |
Probenschleife, biokompatibel, MP35N, Volumen: 100 µL | 6850.1913 | |
Probenschleife, biokompatibel, MP35N, Volumen: 250 µL | 6850.1970 | |
Probenschleife, biokompatibel, MP35N, Volumen: 1000 µL | 6850.1980 | |
| Probenschleife, biokompatibel, MP35N, Volumen: 10 µL | 6850.1919 |
Probenschleife, biokompatibel, MP35N, Volumen: 25 µL | 6850.1917 | |
Probenschleife, biokompatibel, MP35N, Volumen: 100 µL | 6850.1918 | |
Probenschleife, biokompatibel, MP35N, Volumen: 250 µL | 6850.1975 | |
Probenschleife, biokompatibel, MP35N, Volumen: 1000 µL | 6850.1985 |
Probenschleifen zum Einbau in VC-Autosampler:
Autosampler | Artikel | Best.-Nr. |
---|---|---|
| Probenschleife, Edelstahl, Volumen: 10 µL | 6851.1960 |
Probenschleife, Edelstahl, Volumen: 25 µL | 6851.1940 | |
Probenschleife, Edelstahl, Volumen: 100 µL | 6851.1950 | |
Probenschleife, Edelstahl, Volumen: 250 µL | 6851.1970 | |
Probenschleife, Edelstahl, Volumen: 1000 µL | 6851.1980 |