Die Leistung des Autosamplers ist wie folgt spezifiziert:
Art | Spezifikation* |
---|---|
Injektionsmethode | Split-Loop-Injektionsmethode |
Anzahl der Injektionseinheiten | VC-A12, VC-A13: 1 VF-A10, VH-A10: 1 VF-A40, VH-A40: 2 |
Druckbereich | VC-A12, VC-A13: 2 - 70 MPa (20 - 700 bar, 290 - 10100 psi) VF-A10, VF-A40: 2 - 103 MPa (20 - 1034 bar, 290 - 15000 psi) VH-A10, VH-A40: 5 - 151 MPa (50 - 1517 bar, 700 - 22002 psi) |
Injektionsvolumen-Bereich (einstellbar) | VC-A12, VC-A13: 0,01 µL - 100 µL, in Schritten von minimal 0,01 µL
VF-A10, VF-A40, VH-A10, VH-A40: 0,01 - 25 µL, in Schritten von minimal 0,01 µL |
Injektionsvolumen-Bereich | VC-A12, VC-A13: 0,01 µL bis zum Volumen der eingebauten Probenschleife (maximal 1000 µL), für Volumen > 250 µL wird die Multidraw-Funktion automatisch verwendet.
VF-A10, VF-A40, VH-A10, VH-A40: 0,01 µL bis zum Volumen der eingebauten Probenschleife (maximal 1000 µL), für Volumen > 100 µL wird die Multidraw-Funktion automatisch verwendet. |
Genauigkeit des Injektionsvolumens | VC-A12, VC-A13:
VF-A10, VF-A40, VH-A10, VH-A40:
|
Präzision des Injektionsvolumens | VC-A12, VC-A13:
VF-A10, VF-A40, VH-A10, VH-A40:
|
Linearität | r > 0,99999 (Koffein in Wasser) |
Waschen der Nadel | Tauchspülen und kontinuierliches Waschen der Nadel von außen Spülen des Nadelinneren und der Probenschleife mit der mobilen Phase in den Waschport (bei Abbruch der Injektion) |
Anzahl der Nadel-Waschflüssigkeiten | 1 pro Injektionseinheit |
Dwell-Volumen | VC-A12, VC-A13:
VF-A10, VF-A40, VH-A10, VH-A40:
|
Methodentransferfähigkeit | VC-A12, VC-A13: Beitrag des Autosamplers zum Gradientenverzögerungsvolumen des Systems frei einstellbar zwischen 0 µL bis 230 µL
VF-A10, VF-A40, VH-A10, VH-A40: Beitrag des Autosamplers zum Gradientenverzögerungsvolumen des Systems frei einstellbar zwischen 0 µL bis 100 µL |
Injektionszykluszeit | Bis runter auf 8 s, abhängig von den Trennungsbedingungen |
Verschleppung | < 0,002% mit Koffein Typisch < 0,0004% mit Koffein
Mit Laufzeit (Probenschleife im Eluentenfluss): 7 Minuten und Injektionsvolumen: 10 µL |
Barcodeleser | ja |
Automatisierung des Barcodelesens | Barcodelesen:
|
Programmierung der Handhabung von Flüssigkeiten | Nur VC-A12, VC-A13, VF-A10, VH-A10: Manuelle Programmierung des Samplers zum Hinzufügen von Schritten vor einer normalen Injektion oder zum Anpassen des kompletten Injektionsverfahrens |
Probenraumthermostatisierung: Temperaturbereich | 4 ‑ 40 °C, Kühlung ≥ 23 K unterhalb der Umgebungstemperatur bei < 80% relativer Luftfeuchtigkeit |
Temperaturgenauigkeit | -2 °C und +4 °C |
Temperaturstabilität | ± 1 °C |
Probenkapazität | 4 Segmente für Probenhalter und Mikrotiterplatten mit SBS-Flächenformat verwendbar; plus Zusatz-Fläschchenhalter mit einer Kapazität von 12 x 22,5 mm AD Probenfläschchen |
Probenfläschchen-Kapazität |
|
Mikrotiterplatten-Kapazität | 96- und 384-Positionen-Mikrotiterplatten mit SBS-Flächenformat |
Minimal erforderliche Probe | 2 µL bei 1 µL Injektionsvolumen |
Biokompatibilität | VC-A12, VC-A13: nein |
USB-Kommunikation | 1 USB-Port (USB 2.0, Typ "B") 1 USB-Hub mit 3 Ports (USB 2.0, Typ "A") |
I/O-Schnittstelle | 2 digitale I/O-Ports (Mini-DIN), jeweils mit einem digitalen Eingang und einem Relaisausgang |
System-Interlink | 2 System-Interlink-Ports (RJ45-8) |
Steuerung | Chromeleon 7 Der Autosampler kann auch mit anderen Datensystemen betrieben werden. Weitere Fragen beantwortet Ihnen gern die Thermo Fisher Scientific-Vertriebsorganisation. Tastatur mit 6 Funktionstasten zur Ausführung bestimmter Funktionen direkt am Autosampler |
Materialien im analytischen Flussweg
| VC-A12, VC-A13: Titan, Keramik, PEEK, Edelstahl, DLC, Saphir, PE-UHMW Mit eingebautem NP-Kit:
VF-A10, VF-A40, VH-A10, VH-A40:
Hinweis: Informationen dazu, welche Hinterspülflüssigkeit zu verwenden ist, finden Sie in Wahl der Hinterspülflüssigkeit. Informationen zur chemischen Beständigkeit der Materialien können Sie der technischen Literatur entnehmen.
|
Materialien im Nadelwasch-Flussweg | Silikon, PP (Polypropylen), PE, FFPM (Perfluoroelastomer), FFKM, PEEK, PA (Polyamide), PK (Polyketon), TPE (thermoplastische Elastomere)
VC-A12 und VC-A13 mit eingebautem NP-Kit: |
Materialien in Kontakt mit der Hinterspülung der Dosiereinheit | VC-A12, VC-A13: Titan, PEEK, UHMW-PE, PP, PTFE, Silikon Mit eingebautem NP-Kit:
VF-A10, VF-A40, VH-A10, VH-A40: Titan, Keramik, PEEK, UHMW-PE, PP, PTFE, Silikon
|
Informationen zu Lösungsmitteln und Additiven | |
Sicherheitsmerkmale | Leakerkennung und sichere Leakbehandlung |
Good Laboratory Practice (GLP) | Predictive Performance-Funktionen zur Planung von Wartungsarbeiten basierend auf den tatsächlichen Betriebs- und Nutzungsbedingungen des Autosamplers. Alle Systemparameter werden im Chromeleon Audit Trail protokolliert. |
*Typische Betriebsbedingungen für messbare Spezifikationen: Flussrate: 1,2 mL/min, Probe: Koffein, mobile Phase: Wasser VF-A10/VF-A40 bei 900 bar, VH-A10/VH-A40 bei 1300 bar, VC-A12/VC-A13 bei 630 bar |