Dieser Abschnitt bezieht sich ausschließlich auf Vanquish-Systeme mit quaternären Pumpen, dualen Pumpen und binären VH-Pumpen.
Um bei Gradientenanwendungen die Präzision der Retentionszeit zu verbessern, können Sie den Injektionszeitpunkt des Vanquish-Autosamplers mit den Kolbenhüben der Vanquish-Pumpe synchronisieren. Über die Synchronisierung wird sichergestellt, dass alle Injektionen zur selben Phase des Pumpenzyklus erfolgen.
Die Synchronisierung ist nur möglich, wenn dies in der Software Chromeleon entsprechend konfiguriert ist (siehe Chromeleon-Hilfe).
Dann stehen in der Software Chromeleon die folgenden Properties zur Verfügung:
  • SyncWithPump
    Um die Synchronisierung zu aktivieren, setzen Sie das Property auf On. Wenn Sie ohne Synchronisierung arbeiten möchten, zum Beispiel bei einer bestimmten Anwendung, setzen Sie SyncWithPump auf Off.
  • Pump
    Zeigt den Namen der Pumpe an, mit welcher der Autosampler verbunden ist.