Die Probenkapazität ist durch den Vanquish-Charger optional erweiterbar. Durch eine Erweiterungsöffnung an der linken Seite des Autosampler-Gehäuses kann der Charger direkt an den Probenraum des Autosamplers angebracht werden.
Erweiterungsöffnung für den Charger an der linken Seite des Autosamplers
Abbildung: Erweiterungsöffnung für den Charger an der linken Seite des Autosamplers
Nr.
Beschreibung
1
Linke Seite des Autosamplergehäuses (Ansicht von vorn)
2
Abdeckung auf der Charger-Erweiterungsöffnung
Informationen zum Charger finden Sie in der Vanquish-Charger-Betriebsanleitung.