Ein Barcodeleser im Probenraum ermöglicht die automatische Erkennung von Probenhaltern und Mikrotiterplatten, die mit einem speziellen Vanquish-2D-Barcode zur Format-Erkennung bedruckt sind.
Während des Betriebs führt der Barcodeleser eine Bestandsaufnahme (engl. 'Inventory Scan') durch und liest die Vanquish-Probenhalterformat-Barcodes. Der Barcodeleser identifiziert dabei automatisch das Probenhalter-Format und die Ausrichtung. Diese Information wird an das Chromatographie-Datensystem gesendet.
Um die Erkennung des Probenhalter- und Mikrotiterplatten-Formats mit dem Barcodeleser im Autosampler zu ermöglichen, verwenden Sie Probenhalter und Mikrotiterplatten, die mit einem solchen Barcode zur Format-Erkennung bedruckt sind.
In jedem Segment befindet sich ein Barcode-Aufkleber, der dem Barcodeleser anzeigt, dass das Segment leer ist, wenn weder ein Probenhalter noch eine Mikrotiterplatte eingesetzt ist.
12
Abbildung: Probenhalter mit Barcodes zur Format-Erkennung
Nr.
Beschreibung
1
Probenposition A1
2
Vanquish-Probenhalterformat-Barcode