Der Drehteller ist in vier farblich gekennzeichnete Segmente eingeteilt: rot (R), grün (G), blau (B) und gelb (Y).
Jedes Segment ist in folgende Bereiche aufgeteilt:
Ablagefläche für einen Probenhalter oder eine Mikrotiterplatte
Zusatz-Fläschchenhalter mit drei Positionen für Probenfläschchen mit einem Volumen von bis zu 10 mL, wie Reagenzfläschchen
Der Zusatz-Fläschchenhalter befindet sich in den jeweiligen Segmenten links von der Ablagefläche für Probenhalter bzw. Mikrotiterplatten.
Nr. | Beschreibung |
---|---|
1 | Barcode-Label 'leer' Label, das dem Barcodeleser anzeigt, dass das Segment leer ist |
2 | Farbkennzeichnung für das Segment (hier: R für das rote Segment) |
3 | Ablagefläche im Segment Fläche, um einen Probenhalter oder eine Mikrotiterplatte zu platzieren Mit Ausrichtungs-Ecken und -Punkten, um den Probenhalter oder die Mikrotiterplatte auszurichten |
4 | Zusatz-Fläschchenhalter Für drei Probenfläschchen mit einem Volumen von bis zu 10 mL |
5 | Farbkennzeichnung für den Zusatz-Fläschchenhalter (hier: R1 zum Beispiel für die erste Fläschchenhalter-Position im roten Segment) |