Die Temperaturregelung kann zur Probenraum-Thermostatisierung eingeschaltet werden. Zirkulierende Luft kühlt bzw. erwärmt den Probenraum auf die eingestellte Temperatur und ermöglicht dadurch eine präzise Temperierung der Proben.
Um eine optimale Thermostatisierung zu erzielen, halten Sie die Autosamplertüren während der Probenanalyse geschlossen. Öffnen Sie die Gerätetüren nur, wenn erforderlich, zum Beispiel, um Probengefäße in den Autosampler zu stellen.
Die Probenraum-Thermostatisierung verfügt über einen Temperaturbereich von +4 °C bis +40 °C. Das Kühlen der Proben ist bis maximal 23 K unterhalb der Umgebungstemperatur möglich.
Abhängig von der Umgebungsfeuchtigkeit kann Kondensation während der Probenkühlung auftreten. Eine Drainagepumpe (Peristaltikpumpe) im Autosampler entfernt jede entstehende Kondensationsflüssigkeit aus dem Probenraum.
Nur VC-A12 und Dual-Split-Sampler
Der VC-A12 Single-Split-Sampler und der Dual-Split-Sampler sind mit einer Isolierabdeckung ausgestattet, die die Probenschleifen abdeckt. Diese Abdeckung schützt den Innenraum vor hoher Feuchtigkeit und übermäßiger Kondensation, wenn der Probenraum thermostatisiert wird. Wenn die Abdeckung nicht ordnungsgemäß angebracht ist, kann die Thermostatisierung nicht eingeschaltet werden bzw. wird automatisch abgeschaltet.