Übersicht
Innenansicht im Dual-Split-Sampler mit Probenschleifen-Isolierabdeckung
Abbildung: Innenansicht im Dual-Split-Sampler mit Probenschleifen-Isolierabdeckung
Nr.
Beschreibung
1
Probenraum mit Drehteller (siehe Probenraum)
2
Drainagepumpe
3
Leckage-Wanne, mit:
3a
Tastatur mit Statusanzeigen
3b
Führungsloch für die Kapillare zur Pumpe im Moduleinschub und Gehäuse
3c
Typenschild mit Angabe von Modulnamen, Seriennummer, Teilenummer und Revisionsnummer (wenn vorhanden)
3d
Kanal zum Drainage-System
3e
Drainage-Abläufe
3f
Leaksensor
4
Einlässe und Auslässe für jede Injektionseinheit an der Nadel-Waschpumpe
5
Ports für Hinterspülschläuche (Schlauchverbinder)
6
Injektionseinheiten (teilweise verdeckt von der Probenschleifen-Isolierabdeckung)
Weitere Informationen sind im Bild unten zu finden.
7
Probenschleifen-Isolierabdeckung
Injektionseinheiten
Injektionseinheiten im Dual-Split-Sampler ohne Probenschleifen-Isolierabdeckung
Abbildung: Injektionseinheiten im Dual-Split-Sampler ohne Probenschleifen-Isolierabdeckung
Nr.
Beschreibung
A
Linke Injektionseinheit
B
Rechte Injektionseinheit
1
Transportsicherungsschraube für die Nadeleinheit, links und rechts
2
Nadeleinheit mit Niederhalter, links und rechts
3
Probenschleifeneinheit, links und rechts
4
Waschport, links und rechts (hinter dem horizontalen Halterahmenteil)
5
Nadelsitz, links und rechts
6
Injektionsventil, links und rechts
7
Kopf der Dosiereinheit, unten (links) und oben (rechts)
8
Halterahmen, bestehend aus:
8a
Vertikales Rahmenteil
8b
Horizontales Rahmenteil