Übersicht
Innenansicht des VH-A10 / VF-A10 Single-Split-Samplers
Abbildung: Innenansicht des VH-A10 / VF-A10 Single-Split-Samplers
Nr.
Beschreibung
1
Probenraum mit Drehteller (siehe Probenraum)
2
Drainagepumpe
3
Leckage-Wanne, mit:
3a
Tastatur mit Statusanzeigen
3b
Führungsloch für die Kapillare zur Pumpe im Moduleinschub und Gehäuse
3c
Typenschild mit Angabe von Modulnamen, Seriennummer, Teilenummer und Revisionsnummer (wenn vorhanden)
3d
Kanal zum Drainage-System
3e
Drainage-Abläufe
3f
Leaksensor
4
Einlass und Auslass der Nadel-Waschpumpe
5
Injektionseinheit (siehe Bild weiter unten)
6
Schlauchverbinder für Waschschläuche mit
6a
Einlass-Port der Hinterspülung (rechter Schlauchverbinder)
6b
Einlass-Port des Nadel-Waschsystems (linker Schlauchverbinder)
Injektionseinheit
Injektionseinheit im Single-Split-Sampler
Abbildung: Injektionseinheit im Single-Split-Sampler
Nr.
Beschreibung
1
Transportsicherungsschraube für die Nadeleinheit
2
Nadeleinheit mit Niederhalter
3
Probenschleifeneinheit
4
Waschport
5
Nadelsitz
6
Injektionsventil
7
Kopf der Dosiereinheit