Das Funktionsprinzip des Autosamplers basiert auf dem Split-Loop-Injektionsprinzip. Bei diesem Injektionsprinzip ist die Nadel Teil der Probenschleife.
Die Probennadel fährt vom Nadelsitz zur vordefinierten Position der Probe auf dem Drehteller. Die Nadel taucht in das Probengefäß ein. Die Dosiereinheit zieht die Probe vom Probengefäß durch die Probennadel in die Probenschleife. Die Probennadel fährt vom Probengefäß hoch und zurück zum Nadelsitz, der die Nadelspitze gegen den Systemdruck abdichtet. Das Injektionsventil schaltet auf die Inject-Position, um den benötigten Flussweg herzustellen, sodass das Lösungsmittel aus der Pumpe durch die Dosiereinheit, Probenschleife und Probennadel fließt und die Probe durch das Injektionsventil auf die Säule spült. Um zwischen den Injektionen Probenreste von der Probennadel zu spülen, fährt die Probennadel zum Waschport und taucht ein. Die Nadel-Waschpumpe fördert Waschflüssigkeit zum Waschport, um die Probennadel von außen zu waschen; die Waschflüssigkeit geht dabei in den Waschabfall.
Dual-Split-Sampler (VH-A40 und VF-A40)
Im Dual-Split-Sampler funktioniert jede der beiden Injektionseinheiten auf die gleiche Weise wie die Injektionseinheit im Single-Split-Sampler.
Der Dual-Split-Sampler berücksichtigt den gemeinsam genutzten Drehteller und plant die Bewegungen der beiden Probennadeln in den Probenraum entsprechend.
Die folgende Abbildung zeigt das Funktionsprinzip des VH- und VF-Autosamplers:
Funktionsprinzip des VH- und VF-Autosamplers
Abbildung: Funktionsprinzip des VH- und VF-Autosamplers
Nr.
Beschreibung
1
Drehteller
2
Nadel
3
Probenschleife
4
Dosiereinheit
5
Nadelsitz
6
Injektionsventil
7
Pumpe
8
Säule
9
Waschport
10
Waschabfall
11
Nadel-Waschpumpe
12
Nadel-Waschflüssigkeit
Weitere Informationen zu den Anschlussbelegungen finden Sie unter Anschlussbelegung des Injektionsventils.
Die folgende Abbildung zeigt das Funktionsprinzip des VC-Autosamplers:
Funktionsprinzip des VC-Autosamplers
Abbildung: Funktionsprinzip des VC-Autosamplers
Nr.
Beschreibung
1
Drehteller
2
Nadel
3
Probenschleife
4
Dosiereinheit
5
Nadelsitz
6
Injektionsventil
7
Pumpe
8
Säule
9
Waschport
10
Waschabfall
11
Nadel-Waschpumpe
12
Nadel-Waschflüssigkeit
Weitere Informationen zu den Anschlussbelegungen finden Sie unter Anschlussbelegung des Injektionsventils.