Der Autosampler ist wie folgt ausgestattet:
Hauptmerkmale
  • Split-Loop-Injektionsprinzip ermöglicht einen Betrieb ohne Probenverlust, kurze Injektionszeiten bei hoher Präzision und Genauigkeit, minimale Verschleppung und variable Injektionsvolumen
  • Standard-Injektionsvolumen
    • für VH- und VF-Autosampler von 0,01 bis 25 µL, erweiterbar auf 100 µL
    • für VC-Autosampler von 0,01 bis 100 µL, erweiterbar auf 1000°µL
  • Aufnahme von Probenhaltern und Mikrotiterplatten mit dem von der Society for Biomolecular Screening definierten Flächenmaß (SBS-Flächenformat)
  • Hinterspülung durch den Kopf der Dosiereinheit, um die Lebensdauer der Dichtungen zu erhalten, insbesondere bei Eluenten mit Salzgehalten
  • Waschen der äußeren Nadelfläche für minimale LC/MS-Verschleppung
  • Nur VH- und VF-Autosampler: Biokompatible Komponenten
  • Betriebsdruck folgendermaßen spezifiziert:
    • VC-Autosampler sind für einen Betriebsdruck von bis zu 70 MPa ausgelegt
    • VF-Autosampler sind für einen Betriebsdruck von bis zu 103 MPa ausgelegt
    • VH-Autosampler sind für einen Betriebsdruck von bis zu 151 MPa ausgelegt
  • Alle Autosampler außer VC-A13: Temperaturregelung zur Kühlung bzw. Erwärmung des Probenraums. Einzelheiten finden Sie unter Probenraum-Thermostatisierung (außer VC-A13).
  • Ein Barcodeleser im Autosampler erkennt Probenhalter und Mikrotiterplatten mit Barcodes für die Vanquish-Probenhalterformat-Erkennung. Einzelheiten finden Sie unter Probenhalterformat-Erkennung.
  • Probenraum über den Vanquish-Charger erweiterbar
    Informationen zum Charger finden Sie in der Charger-Betriebsanleitung. Einzelheiten finden Sie unter Probenkapazität-Erweiterung mit dem Charger.
  • Nur VC-A12 / VC-A13:
    • Multidraw für hohe Probenvolumen von bis zu 1000µL
    • Einstellbares Gradientenverzögerungsvolumen (GDV)
    • Optional für VC-Autosampler:
      Normal-Phasen-Unterstützung. Umrüstung des Systems erforderlich. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
Besonderheiten des Dual-Split-Samplers
Der Dual-Split-Sampler verfügt über zwei unabhängige Injektionseinheiten. Jede Injektionseinheit umfasst ein eigenes Injektionsventil, Probenschleife, Dosiereinheit, Nadeleinheit und Nadelsitz sowie Waschport. Nur der Probenraum und die Temperaturregelung werden gemeinsam genutzt. Dadurch ist es möglich, zwei Pumpen, zwei Säulen und separate Lösungsmittel für eine Mehrkanal-Chromatographie anzuschließen.