Um das Gerät nach einer langfristigen Außerbetriebnahme wieder in Betrieb zu nehmen, gehen Sie wie folgt vor:
Nur Dual-Split-Sampler: Entfernen Sie die Probenschleifen-Isolierabdeckung (siehe Entfernen der Probenschleifen-Isolierabdeckung).
Entsichern Sie die Nadeleinheit (siehe Entsichern der Nadeleinheit).
Schalten Sie das Gerät ein. Beachten Sie Folgendes:
Situation | Aktion |
---|---|
Wenn das Gerät im Systemturm geblieben ist und alle Systemmodule abgeschaltet wurden. | Schalten Sie das System über den System-Ein-/Ausschalter am Systemsockel ein. |
Wenn der Gerätebetrieb nach einem Transport wieder aufgenommen wird. | Schalten Sie das Gerät über den Hauptnetzschalter ein. |
Bereiten Sie die anderen Module im Vanquish-System vor und starten Sie diese; folgen Sie dabei den Anweisungen in den Betriebsanleitungen für die Module. Beachten Sie besonders den Abschnitt Vorbereiten des Moduls für den Betrieb.
Schalten Sie den Pumpenfluss ein und spülen Sie den Flussweg des Autosamplers.
Bevor Sie mit einer Analyse beginnen, warten Sie, bis sich das Gerät äquilibriert hat, und vergewissern Sie sich, dass es für den Betrieb bereit ist. Siehe Vorbereiten des Gerätes für den Betrieb.