Wenn Sie den Moduleinschub in das Gehäuse eingesetzt haben, schließen Sie das Gerät an und nehmen Sie es wieder in Betrieb.
Gehen Sie wie folgt vor
Schließen Sie den Moduleinschub an:
- Verbinden Sie den Moduleinschub und stellen Sie die Flussverbindungen her (siehe Installation).
- Bereiten Sie das Gerät für die Erstinbetriebnahme vor (siehe Vorbereiten des Gerätes für den Betrieb).
- Wenn Sie einen Ersatz-Moduleinschub installiert haben, aktualisieren Sie die Gerätekonfiguration im Chromatographie-Datensystem entsprechend.
Bereiten Sie alle anderen Module des Vanquish-Systems für den Betrieb vor und nehmen Sie sie in Betrieb. Informieren Sie sich in den Betriebsanleitungen der anderen Module.
Bevor Sie mit einer Analyse beginnen, warten Sie, bis sich das Chromatographie-System äquilibriert hat, und vergewissern Sie sich, dass es für den Betrieb bereit ist.
Führen Sie in Chromeleon die autosamplerspezifischen Performance Qualification (PQ) Tests durch (= Autosampler and Flow Precision Test und Autosampler Linearity Test).
Wenn der Test abgeschlossen ist, aktualisieren Sie den Parameter QualificationDone.