Dual-Split-Sampler: Führen Sie die Schritte in diesem Abschnitt für beide Injektionsventile durch, um sie an den jeweiligen Pumpenauslass entsprechend des Systemaufbaus anzuschließen.
TIPP
Nur Dual-Split-Sampler: Wenn der Systemaufbau zwei Pumpen vorsieht, unterscheidet sich gegebenenfalls die Kapillarführung.
Erforderliche Teile
Verbindungskapillare von der Pumpe zum Autosampler, wie für den Flussweg erforderlich
Gehen Sie wie folgt vor
Entfernen Sie die Rändelschrauben an der Verbindungskapillare.
Führen Sie die Verbindungskapillare durch die Führungslöcher im Gehäuse der Pumpe und des Autosamplers.
Bringen Sie die Rändelschrauben wieder an der Verbindungskapillare an.
In der Pumpe: Verbinden Sie die Kapillare mit dem Pumpenausgang.
Im Autosampler: Verbinden Sie die Kapillare mit dem Injektionsventil.
Nr. | Beschreibung |
---|---|
1 | Verbindungskapillare zwischen Pumpe und Autosampler |
1a | Kapillarende, das mit dem Injektionsventil im Autosampler verbunden ist |
1b | Kapillarende, das mit dem Pumpenausgang verbunden werden muss |
2 | Führungslöcher in den Gehäusen von Autosampler und Pumpe |
2a | Führungsloch im Autosamplergehäuse (Ansicht von unten) |
2b | Führungsloch im Pumpengehäuse (Ansicht von unten) |