Erforderliche Teile und Werkzeuge
  • Hinterspülvorrat, mit Vorratsbehälter, Behälterdeckel, Verschlusskappen und Schlauchführung für den Hinterspülschlauch
  • Hinterspülschlauch (Silikonschlauch) für den Anschluss an der Hinterspülpumpe; der Schlauch ist am Hinterspülauslass am Kopf der Dosiereinheit vorinstalliert
  • Hinterspülschlauch (Silikonschlauch) für die Verbindung zum Behälter für die Hinterspülflüssigkeit
TIPP
Um die Bildung von kleinen Luftblasen in den Schläuchen zu vermeiden, platzieren Sie die Behälter im Solvent Rack oder oberhalb des Systemturms.
Hinterspülung im Vanquish-System (Beispiele mit einem VF/VH-Single-Split-Sampler, links: mit quaternärer Pumpe, rechts: mit binärer Pumpe)
Abbildung: Hinterspülung im Vanquish-System (Beispiele mit einem VF/VH-Single-Split-Sampler, links: mit quaternärer Pumpe, rechts: mit binärer Pumpe)
Nr.
Beschreibung
1
Behälter für die Hinterspülflüssigkeit
2
Hinterspülschläuche im Autosampler (dicke Schläuche), mit
2a
Spülschlauch vom Behälter zum Einlassport
2b
Einlass-Port der Hinterspülung (rechter Schlauchverbinder)
2c
Spülschlauch vom Einlassport zum Kopf der Dosiereinheit
2d
Spülschlauch zur Hinterspülpumpe
3
Kopf der Dosiereinheit
4
Hinterspülpumpe (Peristaltikpumpe)
5
Hinterspülschläuche in der Pumpe (dünne Schläuche), mit
5a
Spülschläuche von Hinterspülpumpe zum Pumpenkopf (binäre Pumpe, duale Pumpe: zum linken Pumpenkopf)
5b
Isokratische Pumpe, quaternäre Pumpe: Spülschlauch vom Pumpenkopf zum Hinterspüldetektor
Binäre Pumpe, duale Pumpe: Spülschlauch vom linken Pumpenkopf zum rechten Pumpenkopf
5c
Binäre Pumpe, duale Pumpe: Spülschlauch vom rechten Pumpenkopf zum Hinterspüldetektor
6
Detektor der Hinterspülung (Tropfendetektor)
Vorbereitungen
Spülen Sie den Hinterspülbehälter gründlich aus. Ver­wenden Sie zum Spülen hoch­reines Lösungs­mittel.
Gehen Sie wie folgt vor
Das Anschließen der Hinterspülung umfasst die folgenden Schritte:
  1. Einlegen des Peristaltikschlauchs
  2. Verbinden des Hinterspülschlauchs zwischen Autosampler und Pumpe
  3. Führen des Hinterspülschlauchs zum Solvent Rack
  4. Verbinden des Hinterspülschlauchs mit dem Hinterspülbehälter
  5. Spülen der Hinterspülung
Folgen Sie den Schritten in den jeweiligen Abschnitten.
Einlegen des Peristaltikschlauchs
In der Pumpe: Legen Sie den Peristaltikschlauch (PharMed™-Schlauch) in die Hinterspülpumpe ein:
Hinterspülpumpe
Abbildung: Hinterspülpumpe
Nr.
Beschreibung
1
Hebel der Pumpe
2
Rotor der Pumpe
3
Schlauchhalterung (Peristaltikschlauch)
4
Schlauchverbinder
5
Hinterspülschlauch vom Autosampler (Silikonschlauch)
6
Peristaltikschlauch
7
Hinterspülschlauch zum Pumpenkopf (Silikonschlauch)
  1. Drücken Sie den Hebel der Hinterspülpumpe nach unten und halten Sie ihn mit einer Hand in dieser Position.
  2. Legen Sie den Schlauch mit der anderen Hand zwischen Hebel und Rotor ein und um den Rotor herum.
  3. Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück.
  1. Prüfen Sie, dass der Peristaltikschlauch korrekt in die Schlauchhalterungen eingelegt ist. Falls nicht, drücken Sie den Schlauch in die Halterung. Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch nicht in den Halterungen eingeklemmt oder gequetscht ist.
  1. Prüfen Sie, dass der rechte Schlauchverbinder auf der Schlauchhalterung aufliegt. Falls nicht, drücken Sie den Schlauchverbinder auf die Halterung.
Verbinden des Hinterspülschlauchs zwischen Autosampler und Pumpe
  1. Im Autosampler: Lokalisieren Sie den Hinterspülschlauch (durchsichtiger Silikonschlauch) zur Pumpe:
    • Single-Split-Sampler: Der Einlass-Port der Hinterspülung befindet sich am oberen Gehäuserahmen (rechter Schlauchverbinder). Der Hinterspülschlauch zur Pumpe ist mit dem Einlass-Port der Hinterspülung verbunden.
    • Dual-Split-Sampler: Der Einlass-Port der Hinterspülung befindet sich am rechten Gehäuserahmen (oberer Schlauchverbinder). Der Hinterspülschlauch zur Pumpe verbindet den Einlass-Port der Hinterspülung mit dem Auslass-Port.
  2. Entfernen Sie den Hinterspülschlauch am Einlass-Port der Hinterspülung.
  3. Führen Sie den Hinterspülschlauch vom Hinterspülauslass im Autosampler durch die Schlauchführungen zum Peristaltikschlauch in der Pumpe.
    • Single-Split-Sampler: Der Hinterspülauslass befindet sich unten an der Dosiereinheit.
    • Dual-Split-Sampler: Der Hinterspülauslass befindet sich am rechten Gehäuserahmen (unterer Schlauchverbinder).
  4. Hinterspülverbindungen
    Abbildung: Hinterspülverbindungen
    Nr.
    Beschreibung
    A
    Single-Split-Sampler: Hinterspülverbindungen am oberen Gehäuserahmen
    B
    Dual-Split-Sampler: Hinterspülverbindungen am rechten Gehäuserahmen
    1
    Einlass-Port der Hinterspülung
    1a
    Spülschlauch zum Behälter
    2
    Hinterspülauslass
    2a
    Spülschlauch zur Pumpe
  5. In der Pumpe: Verbinden Sie den Hinterspülschlauch mit dem Schlauchverbinder am freien Ende des Peristaltikschlauchs.
Führen des Hinterspülschlauchs zum Solvent Rack
  1. Lokalisieren Sie den Hinterspülschlauch für die Verbindung vom Autosampler zum Behälter für die Hinterspülflüssigkeit.
  2. Verbinden Sie den Hinterspülschlauch im Autosampler:
    • Single-Split-Sampler: Verbinden Sie den Schlauch mit dem Einlass-Port der Hinterspülung am oberen Gehäuserahmen (rechter Schlauchverbinder).
    • Dual-Split-Sampler: Verbinden Sie den Schlauch mit dem Einlass-Port der Hinterspülung am rechten Gehäuserahmen (oberer Schlauchverbinder).
  1. Führen Sie den Hinterspülschlauch vom Autosampler durch die Schlauchführungen im Autosampler und allen Modulen, die sich über dem Autosampler im Systemturm befinden, zum Solvent Rack.
  2. Führen Sie den Hinterspülschlauch durch das Führungsloch im Solvent Rack und befestigen Sie ihn in der vorgesehenen Schlauchführung.
Führungsloch und Schlauchführungen im Solvent Rack
Abbildung: Führungsloch und Schlauchführungen im Solvent Rack
Nr.
Beschreibung
A
Führungsloch (Solvent Rack)
1+2
Nicht für Hinterspülschläuche zu verwenden; für andere Schläuche vorgesehen
3
Schlauchführung für den Hinterspülschlauch
4
Nicht für Hinterspülschläuche zu verwenden; für andere Schläuche vorgesehen
Verbinden des Hinterspülschlauchs mit dem Hinterspülbehälter
Beachten Sie die Anforderungen in Wahl der Hinterspülflüssigkeit.
Spülschlauch und Behälterdeckel
Abbildung: Spülschlauch und Behälterdeckel
Nr.
Beschreibung
1
Spülschlauch
2
Schlauchführung
3
Behälterdeckel
4
Verschlusskappen
  1. Führen Sie den Schlauch durch die Schlauchführung.
  2. Führen Sie den Schlauch durch eine Öffnung im Deckel des Behälters. Die Schlauchführung verhindert, dass der Schlauch im Behälter verrutscht.
  3. Verschließen Sie die Öffnungen im Behälterdeckel mit Verschlusskappen.
  1. Befüllen Sie den Behälter mit Spülflüssigkeit.
  2. Drehen Sie den Flaschendeckel handfest an. Drücken Sie die Schlauchführung in die Öffnung im Behälterdeckel, um den Schlauch im Deckel zu arretieren.
  3. Stellen Sie den Behälter in das Solvent Rack.
  4. Platzieren Sie die Schläuche gerade in den Schlauchführungen.
  1. Prüfen Sie die Schläuche über den gesamten Flussweg hinweg:
  1. Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an keiner Stelle im Flussweg geknickt, eingeklemmt oder gequetscht sind.
  2. Falls erforderlich, verwenden Sie einen Kapillarschneider, um die Schläuche auf die entsprechende Länge zuzuschneiden. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt zur Längsseite der Leitung.
Spülen der Hinterspülung
Informieren Sie sich in der Vanquish-Pumpen-Betriebsanleitung.
TIPP
Die Hinterspülung wird über die Vanquish-Pumpe eingeschaltet und gesteuert. Jedes Mal, wenn Sie die Pumpe einschalten, führt sie zunächst einen Hinterspülzyklus durch. Bevor Sie die Pumpe einschalten, prüfen Sie den Füllstand im Hinterspülbehälter.