12443351256
Abbildung: Komponenten der Probenschleifeneinheit (links: 10/25/100 μL, rechts: 250/1000 μL)
Nr.
Beschreibung
1
Probenschleifen-Platte
2
Probenschleifen-Fitting an der Nadeleinheit
3
Befestigungsschraube der Probenschleifen-Platte
4
Aussparung in der Probenschleifen-Platte für die Ausrichtung am Gerät
5
Probenschleife
6
Erweiterter Teil größerer Probenschleifen