Beachten Sie die folgenden allgemeinen Hinweise zur Optimierung der Geräteleistung:
Behalten Sie die Verwendungsdauer spezifischer Gerätekomponenten im Auge, die Verschleiß und Belastung unterliegen, und legen Sie entsprechende Wartungsintervalle fest (siehe Predictive Performance).
Beachten Sie die allgemeinen Richtlinien und Empfehlungen zur Verwendung von Lösungsmitteln und Additiven im Chromatographie-System. Informieren Sie sich dazu in Verwenden von Lösungsmitteln und Additiven in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
Waschen Sie die Nadel für eine geringstmögliche Verschleppung. Das Waschen der Nadel stellt sicher, dass die Nadel ordnungsgemäß von Probenresten gereinigt ist. Informationen zu den Nadel-Wasch-Parametern finden Sie in Wichtige Einstellungen für den Betrieb.
Bevor Sie das Injektionsventil schalten, stellen Sie sicher, dass der Pumpenfluss eingeschaltet ist. Vermeiden Sie es, das Ventil ohne Fluss, also trocken, zu schalten.
Verkürzen Sie die Zeiten zwischen den Injektionen, indem Sie die Probenvorbereitung in Chromeleon aktivieren. Die Probenvorbereitung umfasst Vorgänge wie die Vorbereitung der Nadel-Waschschritte oder das Drehen des Drehtellers zum benötigten Segment.
TIPP
Autosamplertüren während der Probenbearbeitung geschlossen halten