Bei Auslieferung sind einige Flussverbindungen zwischen Autosampler-Komponenten bereits installiert.
Beachten Sie folgende Regeln und Empfehlungen, wenn Sie Flussverbindungen anschließen:
Flussverbindungen können mit gefährlichen Substanzen gefüllt sein. Beachten Sie die Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen in Sicherheitsmaßnahmen.
Verunreinigte Komponenten können zu einer Verunreinigung des Chromatographie-Systems führen. Verunreinigungen führen zu einer schlechten Leistung der Module und des gesamten Systems oder sogar zu Schäden an den Modulen und dem System. Daher gilt:
Tragen Sie immer geeignete Schutzhandschuhe.
Legen Sie die Komponenten nur auf einer sauberen, fusselfreien Arbeitsfläche ab.
Halten Sie die Werkzeuge sauber.
Verwenden Sie zur Reinigung nur ein fusselfreies Tuch.
Eine detaillierte Anleitung für die Installation und Hinweise zum Umgang finden Sie in Anschließen von Fittingen, Kapillaren und Schläuchen.
ACHTUNG
TIPP
Komponenten oder Verbindungen im Flussweg zu anderen Modulen im System gegebenenfalls mit Stopfen verschlossen, um die Komponente oder Verbindung während des Transports zu schützen.
Gehen Sie wie folgt vor
Um weitere Flussverbindungen herzustellen und die Installation abzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:
Verbinden Sie den Autosampler mit der Systemdrainage (siehe Ableiten von Flüssigkeiten in den Abfall).
Schließen Sie die Hinterspülung an (siehe Hinterspülung).
Schließen Sie den Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit an (siehe Nadel-Waschsystem).
Stellen Sie die Injektionsventil-Verbindungen her (siehe Injektionsventil).
Nur VC-A12 und Dual-Split-Sampler: Montieren Sie die Probenschleifen-Isolierabdeckung (siehe Einbauen der Probenschleifen-Isolierabdeckung).