Damit die Wartungs- und Servicearbeiten erfolgreich sind, beachten Sie folgende Regeln und Empfehlungen.
Allgemeine Regeln
Bevor Sie Service- oder Wartungsarbeiten ausführen, nehmen Sie das Gerät außer Betrieb, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
Verwenden Sie ausschließlich die Ersatzteile, die von Thermo Fisher Scientific ausdrücklich für das Gerät autorisiert und freigegeben sind.
Folgen Sie allen Anweisungen Schritt für Schritt und verwenden Sie die in der Anleitung empfohlenen Werkzeuge.
Nur Dual-Split-Sampler: Um die Komponenten der rechten Injektionseinheit während Wartungs- und Reparaturarbeiten besser zu erreichen, hängen Sie die rechte Gerätetür aus. Folgen Sie den Schritten zum Entfernen der Tür in Tauschen der Türen.
Öffnen von Flussverbindungen
Bevor Sie eine Verbindung im Flussweg öffnen, um Kapillaren im System auszutauschen, schalten Sie den Pumpenfluss ab und warten Sie, bis das System druckfrei ist.
Verunreinigte Komponenten können zu einer Verunreinigung des Chromatographie-Systems führen. Verunreinigungen führen zu einer schlechten Leistung der Module und des gesamten Systems oder sogar zu Schäden an den Modulen und dem System. Daher gilt:
Tragen Sie immer geeignete Schutzhandschuhe.
Legen Sie die Komponenten nur auf einer sauberen, fusselfreien Arbeitsfläche ab.
Halten Sie die Werkzeuge sauber.
Verwenden Sie zur Reinigung nur ein fusselfreies Tuch.
ACHTUNG
Flussverbindungen und Kapillaranschlüsse sind äußerst empfindlich gegen Verunreinigungen. Staub und Verschmutzungen können diese Anschlüsse verunreinigen.
Reparatur
Wenn Sie das Gerät zur Reparatur zurückschicken müssen, folgen Sie den Anweisungen in Transportieren und Versenden des Gerätes.