Anschlüsse am Gerät
Folgende Anschlüsse befinden sich am Gerät:
Elektrische Anschlüsse an der rechten Seite des Autosamplers
Abbildung: Elektrische Anschlüsse an der rechten Seite des Autosamplers
Nr.
Beschreibung
1
Typenschild mit Angabe von Seriennummer, Teilenummer, Modulnamen, Revisionsnummer (wenn vorhanden), Netzspannung und Nennleistung der Sicherungen
2
Hauptnetzschalter (Ein/Aus)
3
Sicherungshalter
4
Netzbuchse
5
System Interlink-Port
Für das Ein- und Ausschalten des Gerätes über den Vanquish-Systemsockel und Kommunikation zwischen den Geräten
Zum Beispiel ermöglicht die Verbindung zwischen Autosampler und Detektor eine automatische Synchronisation der Probeninjektion mit dem Beginn der Datenaufnahme im Detektor. Die Synchronisation verbessert dadurch die Reproduzierbarkeit der Retentionszeit.
6
Digital-I/O-Ports-(Dig I/O)
Für den Austausch digitaler Signale mit externen Geräten
Jeder Digital-I/O-Port verfügt über einen Eingang und einen Relaisausgang. Informationen zum Anschluss und zur Steckerbelegung finden Sie in Digital I/O.
7
USB-Hub (Stecker Typ "A")
Für den Anschluss anderer Module des Vanquish-Systems
8
USB (Universal Serial Bus) Port (Stecker Typ "B")
Für den Anschluss an andere Module im Vanquish-System oder an den Rechner, auf dem das Datenmanagement-System, zum Beispiel die Software Chromeleon, installiert ist
TIPP
Thermo Fisher Scientific empfiehlt, die USB-Ports nur wie oben beschrieben zu verwenden. Werden die USB-Ports für andere Zwecke verwendet, kann Thermo Fisher Scientific den ordnungsgemäßen Betrieb nicht gewährleisten.
Gehen Sie wie folgt vor
ACHTUNG
  • Verwenden Sie keine beschädigten Kommunikationskabel. Tauschen Sie das Kabel aus, wenn Sie den Verdacht haben, das Kabel sei beschädigt.
  • Verwenden Sie zum Anschluss des Geräts ausschließlich die von Thermo Fisher Scientific zur Verfügung gestellten Kabel, um eine einwandfreie Funktion der Verbindung zu gewährleisten.
  1. Platzieren Sie das Gerät so im System, wie dies entsprechend der Systemkonfiguration vorgegeben ist. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
  2. Schließen Sie die erforderlichen Verbindungskabel an das Gerät an. Informationen dazu, wie Sie das Gerät mit den anderen Modulen im Vanquish-System oder mit dem Chromatographie-Datensystemrechner verbinden, finden Sie in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
  3. Schließen Sie das Netzkabel an (siehe Anschließen des Netzkabels).