Allgemeine Übersicht
Die Software Chromeleon unterstützt Funktionen zur Lebensdauerprognose von Verschleißteilen sowie zur Überwachung und Aufzeichnung von Informationen zu Service- und Qualifizierungsarbeiten am Gerät. Diese Funktionen werden als Predictive Performance bezeichnet. Mit ihnen können Sie Wartungsarbeiten basierend auf den tatsächlichen Betriebs- und Nutzungsbedingungen des Gerätes planen.
Auf speziellen Panels zu Wellness, Service und Qualifizierung können Sie die Intervalle für den Austausch von Verschleiß- und Belastungsteilen festlegen, sowie für Servicearbeiten oder Qualifizierungsvorgänge. Sie können darüber hinaus Grenzwerte für Warnungen einstellen, um vor oder bei Ablauf eines Termins für eine Tauschprozedur, Servicearbeit oder Qualifizierung daran erinnert zu werden.
Auf speziellen Panels zeigen farblich gekennzeichnete Balken die Informationen zum Zustand optisch an, damit Sie den Zustand leicht prüfen und überwachen können. Wurde ein Grenzwert für eine Warnung festgelegt, macht Sie eine Meldung im Chromeleon Audit Trail auf die Fälligkeit aufmerksam.
Einige Zähler können auf null zurückgestellt werden, nachdem die erforderliche Tätigkeit ausgeführt wurde. Damit die Informationen zur Predictive Performance aktuell sind, denken Sie daran, die Zähler zurück zu stellen, nachdem Sie eine Wartung, Servicearbeit oder Qualifizierung durchgeführt haben.
Weitere Informationen finden Sie in der Chromeleon-Hilfe.
Verfügbare Parameter für den Autosampler
Die Liste zeigt die wichtigsten Predictive Performance-Zähler für den Autosampler in Chromeleon. Setzen Sie diese Parameter zurück, wenn Sie entsprechende Wartungsarbeiten durchgeführt haben:
Predictive Performance Kommando | Auszuführen... |
---|---|
MeteringHeadChanged | Nach Tausch des Kopfes der Dosiereinheit |
NeedleChanged | Nach Tausch der Nadeleinheit |
NeedleSeatChanged | Nach Tausch des Nadelsitzes |
DrainPumpTubeChanged | Nach Tausch des Drainagepumpen-Schlauchs |
QualificationDone | Nach Qualifizierungsmaßnahmen, zum Beispiel Instrument Qualification oder Performance Qualification. |
ServiceDone | Nach jährlichen Wartungsmaßnahmen durch Servicetechniker. |