Folgen Sie bei längeren Betriebsunterbrechungen den folgenden Anweisungen.
Wenn ein Charger an den Autosampler angeschlossen ist und der Autosampler außer Betrieb genommen wird, nehmen Sie auch den Charger außer Betrieb.
Um einen Dual-Split-Sampler außer Betrieb zu nehmen, folgen Sie den unten stehenden Schritten für beide Injektionseinheiten.
TIPP
Die Außerbetriebnahme des Geräts beeinflusst den Betrieb Ihres Systems. Wenn Sie das Gerät außer Betrieb nehmen, beachten Sie auch die Anweisungen für die Außerbetriebnahme anderer Vanquish-Systemmodule und führen Sie die entsprechenden Schritte durch (siehe dazu die Betriebsanleitungen für die Module).
Schalten Sie das Injektionsventil in die Position Inject, falls sich das Ventil noch nicht in dieser Position befindet.
Entfernen Sie die Säule.
Spülen Sie das System mit einem geeigneten, reinen Lösungsmittel (mindestens in HPLC-Qualität). Beachten Sie dabei Folgendes:
TIPP
Bei einem Vanquish Core-System, das zur Verwendung für Normal-Phasen-kompatible Lösungsmittel und Additive modifiziert ist, beachten Sie die Informationen über die Spülflüssigkeit im Kapitel Besonderheiten bei Normal-Phase kompatiblen Lösungsmitteln und Additiven in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
Situation nach der Außerbetriebnahme | Wenn kein Additiv verwendet wird | Wenn ein Additiv verwendet wird |
---|---|---|
Das Gerät bleibt nach der Außerbetriebnahme im Labor | Spülen Sie das System mit Methanol. 100%-iges Acetonitril sollte nicht verwendet werden. | Spülen Sie das System einige Male (zum Beispiel mit 1,0 mL/min 10 Minuten lang bei einem Standard-System) mit einem Gemisch aus Methanol und Wasser (50:50), um eine Aufkonzentrierung von Salzen im Flusspfad zu vermeiden. Wenn die Lösungsmittel in der Pumpe nicht mit Wasser mischbar sind, verwenden Sie einen geeigneten Löslichkeitsvermittler. |
Das Gerät soll nach der Außerbetriebnahme transportiert oder verschickt werden | Spülen Sie das System mit Isopropanol. | Spülen Sie das System zunächst einige Male (zum Beispiel mit 1,0 mL/min 10 Minuten lang bei einem Standard-System) mit einem Gemisch aus Methanol und Wasser (50:50), um eine Aufkonzentrierung von Salzen im Flusspfad zu vermeiden. Wenn die Lösungsmittel in der Pumpe nicht mit Wasser mischbar sind, verwenden Sie einen geeigneten Löslichkeitsvermittler. Spülen Sie anschließend das System mit Isopropanol. |
Schalten Sie das Injektionsventil in die Position Bypass.
Schalten Sie den Pumpenfluss ab. Warten Sie, bis das System druckfrei ist, bevor Sie mit der Außerbetriebnahme des Geräts fortfahren.
Wenn der Autosampler nach der Außerbetriebnahme transportiert oder verschickt werden soll: Spülen Sie das Nadel-Waschsystem mit einer organischen Nadel-Waschflüssigkeit, wie Isopropanol, bevor Sie den Betrieb unterbrechen, um organisches Wachstum im Nadel-Waschsystem zu vermeiden.
Um die Drainagepumpe zu entleeren, lassen Sie die Drainagepumpe laufen, bis im Ablaufschlauch der Drainagepumpe kein Kondenswasser mehr vorhanden ist. Schalten Sie dann die Drainagepumpe aus.
Nehmen Sie die Probenhalter und -gefäße aus dem Probenraum.
Wenn im Probenraum Kondensation oder verschüttete Proben vorhanden sind, reinigen und dekontaminieren Sie den Probenraum bevor Sie fortfahren. Vergewissern Sie sich, dass der Autosampler ordnungsgemäß gereinigt und/oder dekontaminiert wurde.
Wenn der Autosampler nach der Außerbetriebnahme transportiert oder verschickt werden soll: Sichern Sie die Nadeleinheit (siehe Sichern der Nadeleinheit).
Nur Dual-Split-Sampler: Montieren Sie die Probenschleifen-Isolierabdeckung bevor Sie die Autosamplertüren schließen (siehe Einbauen der Probenschleifen-Isolierabdeckung).
Dieser Schritt ist wie folgt abhängig:
Situation | Schritte |
---|---|
Das Gerät und alle anderen Systemmodule bleiben im Systemturm und alle Systemmodule sollen ausgeschaltet werden | Schalten Sie das System über den System-Ein-/Ausschalter am Systemsockel aus. |
Das Gerät soll nach der Außerbetriebnahme transportiert oder verschickt werden | Wenn eines der Module aus dem Systemturm entfernt werden soll, schalten Sie alle Systemmodule über ihren Hauptschalter aus. Das Drücken des System-Ein- /Ausschalters reicht nicht aus, um die Geräte vollständig auszuschalten. Folgen Sie den Anweisungen in Transportieren und Versenden des Gerätes. |
TIPP
Wenn der Autosampler ausgeschaltet wird, öffnet sich die linke Tür des Autosamplers automatisch, um eine ordnungsgemäße Belüftung des Probenraums zu ermöglichen. Die Tür lässt sich nicht schließen, solange der Autosampler ausgeschaltet ist.