Bereiten Sie das Gerät wie folgt für den Transport vor:
  1. Führen Sie die Maßnahmen zur langfristigen Außerbetriebnahme des Geräts durch (siehe Langfristige Außerbetriebnahme).
  2. Stellen Sie sicher, dass die Transportsicherungsschraube für die Nadeleinheit ordnungsgemäß festgezogen ist. Prüfen Sie bei einem Dual-Split-Sampler die Transportsicherungsschrauben beider Nadeleinheiten.
  3. Schalten Sie das Gerät über den Hauptnetzschalter aus und ziehen Sie den Netzstecker.
  4. Entfernen Sie alle Kabel und Flussverbindungen zu anderen Geräten.
  1. Entleeren Sie die Hinterspülung:
  1. Schrauben Sie den Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit ab.
  2. Entfernen Sie den Hinterspülschlauch zusammen mit dem Deckel vom Behälter für die Hinterspülflüssigkeit.
  3. Um den Hinterspülschlauch leerlaufen zu lassen, drücken Sie den Hebel der Hinterspülpumpe in der Vanquish-Pumpe nach unten. Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück, wenn der Schlauch leer ist.
  1. Entleeren Sie das Nadel-Waschsystem:
  1. Schrauben Sie den Deckel des Behälters für die Hinterspülflüssigkeit ab.
  2. Entfernen Sie den Hinterspülschlauch zusammen mit dem Deckel vom Behälter.
  3. Wenn Sie den Nadel-Waschschlauch aus den Schlauchführungen entfernen, achten Sie darauf, nicht an den anderen Schläuchen in den Führungen zu ziehen.
  4. Führen Sie den Nadel-Waschschlauch in einen Abfallbehälter, um den Schlauch zu entleeren.
  1. Wenn Sie einen Waschschlauch aus den Schlauchführungen entfernen müssen, achten Sie darauf, nicht an den anderen Schläuchen in den Führungen zu ziehen.
  2. Entfernen Sie den Hinterspülschlauch vom Peristaltikschlauch an der Hinterspülpumpe in der Vanquish-Pumpe.
  3. Entfernen Sie den Hinterspülschlauch zum Spülbehälter vom Hinterspül-Einlass-Port am Autosampler. Lassen Sie den Schlauchverbinder am Verbindungsschlauch innerhalb des Autosamplers angeschlossen (siehe Hinterspülschlauch zum Behälter).
  4. Verwenden Sie den Hinterspül-Auslassschlauch, um die beiden Schlauchverbinder am Hinterspül-Einlass-Port und Auslass im Autosampler miteinander zu verbinden.
  5. Schließen des Hinterspül-Flusswegs im Autosampler (A: Single-Split-Sampler, B: Dual-Split-Sampler)
    Abbildung: Schließen des Hinterspül-Flusswegs im Autosampler (A: Single-Split-Sampler, B: Dual-Split-Sampler)
  6. Entfernen Sie den Nadel-Waschschlauch zum Behälter vom Autosampler (siehe Nadel-Waschschlauch zum Behälter).
    • Single-Split-Sampler:Entfernen Sie den Waschschlauch vom Einlassport der Nadel-Waschpumpe.
    • Dual-Split-Sampler: Entfernen Sie die beiden Nadel-Waschschläuche zum Behälter direkt von beiden Einlassports der Nadel-Waschpumpe.
Entfernen des Waschschlauchs zum Nadelwaschbehälter (A: VF-/VH-Single-Split-Sampler, B: Dual-Split-Sampler)
Abbildung: Entfernen des Waschschlauchs zum Nadelwaschbehälter (A: VF-/VH-Single-Split-Sampler, B: Dual-Split-Sampler)
Hinweis: Im VC-Autosampler sind Ein- und Ausgang (IN und OUT) seitenverkehrt positioniert.
  1. Kontrollieren Sie die Leckage-Wanne und den Drainage-Ablauf auf Flüssigkeiten hin. Befindet sich Flüssigkeit darin, saugen Sie die Flüssigkeit mit einem Tuch auf.
  2. Lösen Sie am Injektionsventil die Kapillare zum Pumpenauslass und die Kapillare zum Säulenthermostat. Entfernen Sie die Kapillaren aus den Führungslöchern zur Pumpe und zum Säulenthermostaten.
  3. Verschließen Sie offene Flussverbindungen mit geeigneten Stopfen oder Kappen.
ACHTUNG
Flussverbindungen und Kapillaranschlüsse sind äußerst empfindlich gegen Verunreinigungen. Staub und Verschmutzungen können diese Anschlüsse verunreinigen.
Verschließen Sie Kapillaren stets mit Schutzkappen und offene Flussverbindungen mit Verschlussstopfen, um sie vor Verunreinigungen zu schützen.
  1. Wenn zusätzliche Transportsicherungen bei der Auslieferung angebracht waren
    Bringen Sie die Transportsicherung(en) so an, wie sie bei Auslieferung montiert waren.
    1. Entfernen Sie, je nach Erfordernis, das Gerät oder den Moduleinschub aus dem Systemturm:
      Montieren Sie die Tragegriffe und entfernen Sie das Gerät aus dem Vanquish-System. Informationen zum Abbau des Systemturms finden Sie im Abschnitt Transportieren oder Versenden des Systems in der Vanquish-System-Betriebsanleitung.
      –oder–
      Entfernen Sie den Moduleinschub aus dem Gerätegehäuse im Systemturm (siehe Entfernen des Moduleinschubs).