Die Beschreibung in diesem Abschnitt bezieht sich auf das Chromatographie-Datensystem Chromeleon 7.
Wann
Eine Aktualisierung der Gerätefirmware kann erforderlich sein, zum Beispiel, wenn es eine neue Firmware-Version gibt, die neue Funktionen enthält oder Probleme einer früheren Version behebt.
Erforderliche Utensilien
Firmware-Version/Chromeleon-Version, wie erforderlich
TIPP
Wenn eine neue Firmware-Version verfügbar ist, wird diese zusammen mit der nächsten Chromeleon-Version ausgeliefert. Die neue Firmware wird nicht automatisch auf das Gerät übertragen, wenn Sie die Chromeleon-Version installieren.
Vorbereitungen
  1. Lesen Sie die Release-Notes, die mit der Firmware und/oder Chromeleon-Version mitgeliefert werden.
  2. Verbinden Sie das Gerät in der Software Chromeleon.
  3. Halten Sie alle Operationen auf der Anlage (englisch: Instrument) an, die das Gerät enthält.
  4. Warten Sie, bis die Anlage nicht mehr in Verwendung ist (Modus: 'idle').
    Gehen Sie wie folgt vor
    1. Starten Sie das Programm Instrument Configuration Manager.
    2. Aktualisieren Sie die Firmware über die Registerkarte General im Konfigurationsdialog für das Gerät. Einzelheiten hierzu finden Sie in der Chromeleon-Hilfe.
      Die Aktualisierung der Firmware kann einige Minuten dauern.
    3. ACHTUNG
      Das Aufspielen einer früheren Firmware-Version oder eine nicht vollständig ausgeführte Aktualisierung der Firmware kann zu Funktionsverlusten oder Fehlfunktionen des Geräts führen.
      • Unterbrechen Sie während des Downloads keinesfalls die Kommunikation zwischen der Software Chromeleon und dem Gerät.
      • Zu Beginn der Aktualisierung informiert Sie eine Meldung über die aktuell im Gerät installierte Firmware-Version und die Version, die von der Software Chromeleon auf das Gerät übertragen wird. Brechen Sie die Installation ab, wenn die im Gerät installierte Firmware neuer ist als die Version in der Software Chromeleon.
    4. Überprüfen Sie im Audit Trail des Programms Instrument Configuration Manager, ob die Firmware-Aktualisierung erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist.
    1. Abhängig von der Situation:
    Situation
    Aktion
    Firmware-Aktualisierung erfolgreich
    Eine Requalifizierung des Geräts kann erforderlich sein. Weitere Informationen finden Sie in den Release Notes.
    Firmware-Aktualisierung fehlgeschlagen
    Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein. Wiederholen Sie die Firmware-Aktualisierung.
    Firmware-Aktualisierung schlägt wiederholt fehl
    Wenden Sie sich an den Thermo Fisher Scientific-Kundendienst.