Um den Gerätebetrieb für kurze Zeit zu unterbrechen (kurzzeitige Außerbetriebnahme), zum Beispiel über Nacht, beachten Sie, abhängig vom Systemaufbau, die folgenden Hinweise für die Vanquish-Systemmodule:
TIPP
Spülen Sie das Nadel-Waschsystem mit einer organischen Nadel-Waschflüssigkeit, wie Isopropanol, bevor Sie den Betrieb unterbrechen, um organisches Wachstum im Nadel-Waschsystem zu vermeiden.
Beachten Sie, dass der organische Gehalt in der Nadel-Waschflüssigkeit während der Unterbrechung verdunsten kann, und dadurch die Waschflüssigkeit reduziert wird.
Beachten Sie Folgendes für Ihren Vanquish-Detektor:
Detektortyp | Beschreibung |
---|---|
Charged-Aerosol-Detektor | Stellen Sie sicher, dass ausreichend Gas zur Verfügung steht, um den Gasfluss durch den Detektor eingeschaltet zu lassen. Dies verhindert, dass sich Lösungsmittel- oder Probenrückstände im Detektor ansammeln. Der Gasfluss muss eingeschaltet sein, wenn der Pumpenfluss zum Detektor eingeschaltet ist. |
UV/VIS-Detektoren: | Die Lampe (bzw. Lampen) im Detektor können eingeschaltet bleiben. Nur Variabler Wellenlängendetektor und VH-D10 Diodenarray-Detektor: Der Shutter kann zum Schutz der Messzelle geschlossen werden. |
Fluoreszenz-Detektor | Schalten Sie die Temperatursteuerung für die Messzelle aus. |
Fördern Sie ein geeignetes Lösungsmittel mit einer Flussrate von 0,05 mL/min.
Prüfen Sie die untere Druckgrenze für die Pumpe und passen Sie den Wert gegebenenfalls an. Wenn der Druck auf einen Wert unterhalb des unteren Grenzwertes fällt, schaltet die Pumpe den Fluss ab.
Stellen Sie das Injektionsventil im Autosampler auf die Position Inject.
Stellen Sie sicher, dass die Säulentemperatur nicht mehr als 40 °C beträgt.
Warten Sie bei Wiederaufnahme des Betriebs, bis sich der Fluss äquilibriert hat, und vergewissern Sie sich, dass die Betriebsparameter der anderen Module auf geeignete Werte eingestellt sind, ehe Sie fortfahren.