Die LED-Statusleiste an der Vorderseite des Geräts und die STATUS-LED an der Tastatur im Innenraum informieren Sie über den Zustand des Geräts.
LED-Leiste
Die Farben der LED-Leiste zeigen die folgenden Informationen an:
LED-Leiste | Beschreibung |
---|---|
Aus (dunkel) | Das Gerät ist ausgeschaltet. |
Gedimmt | Die Gerätetüren sind geöffnet. |
Gelb, langsam blinkend | Das Gerät ist eingeschaltet, jedoch nicht im Chromatographie-Datensystem verbunden. |
Gelb | Das Gerät ist im Chromatographie-Datensystem verbunden, aber das Gerät ist nicht äquilibriert. |
Grün, blinkend | Das Gerät äquilibriert. Wenn Sie die Probenraum-Thermostatisierung nutzen, zeigt diese Farbe an, dass die Temperatur für die Thermostatisierung noch nicht erreicht ist. |
Grün | Das Gerät ist äquilibriert, es läuft jedoch keine Datenaufnahme. Wenn Sie die Probenraum-Thermostatisierung nutzen, zeigt diese Farbe an, dass die Temperatur für die Thermostatisierung erreicht ist. |
Blau, Lauflicht | Der Autosampler führt Vorbereitungen für die Injektion durch. Teile des Autosamplers sind in Bewegung. |
Blau | Eine Injektion oder Sequenz einschließlich Datenaufnahme läuft. |
Rot | Ein Problem oder Fehler ist aufgetreten. Prüfen Sie den Instrument Audit Trail auf eine entsprechende Meldung. Abhilfemaßnahmen finden Sie unter Fehlersuche. |
STATUS-LED
Die STATUS -LED auf der Tastatur im Gerät zeigt die folgenden Informationen an:
STATUS-LED | Beschreibung |
---|---|
Aus (dunkel) | Das Gerät ist ausgeschaltet. |
Grün | Das Gerät funktioniert ordnungsgemäß. |
Rot | Ein Problem oder Fehler ist aufgetreten. Prüfen Sie den Instrument Audit Trail auf eine entsprechende Meldung. Abhilfemaßnahmen finden Sie unter Fehlersuche. |
Informationen zu den LEDs neben einer Taste auf der Tastatur finden Sie in Tastatur.