Über die Tastatur im Gerät können Sie einige Funktionen direkt am Gerät ausführen. Beim Drücken einer Taste bestätigt ein akustisches Signal, dass die Aktion ausgeführt wird.
Wenn das Gerät in der Software Chromeleon verbunden ist, sind einige Funktionen auf der Tastatur nicht verfügbar (siehe weiter unten in diesem Abschnitt).
STATUS
Über die STATUS-LED können Sie schnell den Betriebszustand des Gerätes erkennen.
Wenn die Gerätetüren geschlossen sind, zeigt die LED-Leiste an der Vorderseite den Betriebszustand an.
Weitere Informationen zur Statusanzeige finden Sie in Statusanzeigen.
MUTE ALARM
Ein akustisches Signal ertönt, wenn das Gerät ein Problem erkannt hat, zum Beispiel eine Undichtigkeit. Drücken Sie diese Taste, um das akustische Signal für den aktuellen Alarm auszuschalten. Beseitigen Sie die Ursache für die Undichtigkeit innerhalb von 10 Minuten. Andernfalls ertönt das Signal erneut. Wenn das Gerät ein anderes Problem erkennt, ertönt sofort wieder ein akustisches Signal.
SELECT
Nur aktiv bei Dual-Split-Samplern (VH-A40 und VF-A40)
Durch Drücken der Taste SELECT wird eine Injektionseinheit ausgewählt, um weitere Einstellungen vorzunehmen. Wenn eine Injektionseinheilt ausgewählt ist, leuchtet die entsprechende LED grün und die Tasten SERVICE, VALVE und WASH können für diese Injektionseinheit verwendet werden.
Beleuchtete LED | Beschreibung |
---|---|
LED L | Linke Injektionseinheit ist ausgewählt |
LED R | Rechte Injektionseinheit ist ausgewählt |
SERVICE
Die Taste SERVICE hat mehrere Funktionen:
Durch einmaliges Drücken der Taste SERVICE fährt die Probennadel vom Nadelsitz hoch und das Injektionsventil schaltet auf die Bypass-Position. Dies ist zum Beispiel erforderlich, um die Nadeleinheit durch Festziehen der Sicherungsschraube zu sichern.
Wenn Sie die Taste SERVICE ein zweites Mal drücken, wird die Nadel initialisiert und die Nadel bewegt sich über den Waschport.
Wenn Sie die Taste SERVICE ein drittes Mal drücken, fährt die Nadel zurück in den Nadelsitz. Die Nadel wird initialisiert und das Injektionsventil wird in die Position Inject geschaltet.
Hinweis: Die Transportsicherungsschraube muss gelöst sein.
Dual-Split-Sampler: Wählen Sie zuerst die Injektionseinheit über die Taste SELECT, bevor Sie Tätigkeiten an der Injektionseinheit ausführen.
VALVE
Mit der Taste VALVE können Sie das Injektionsventil zwischen den Positionen Bypass und Inject umschalten. Die LEDs neben der Taste VALVE zeigen die Position des Injektionsventils an, wenn sie grün leuchten.
Beleuchtete LED | Position |
---|---|
LED I | Das Injektionsventil ist in der Position Inject. |
LED B | Das Injektionsventil ist in der Position Bypass. |
Beide LEDs I und B | Das Injektionsventil zieht Probe aus dem Probengefäß auf. |
Dual-Split-Sampler: Wählen Sie zuerst die Injektionseinheit über die Taste SELECT, bevor Sie Tätigkeiten an der Injektionseinheit ausführen.
WASH
Das Drücken der Taste WASH startet einen manuellen Nadel-Waschzyklus, in dem die Nadel von außen im Waschport gewaschen wird. Der Waschzyklus wird mit den in Chromeleon festgelegten Einstellungen durchgeführt. Nach dem Nadel-Waschzyklus fährt die Nadel zurück zum Nadelsitz.
Dual-Split-Sampler: Wählen Sie zuerst die Injektionseinheit über die Taste SELECT , bevor Sie Tätigkeiten an der Injektionseinheit ausführen.
ROTATE
Mit der Taste ROTATE können Sie den Drehteller gegen den Uhrzeigersinn zur nächsten Beladungsposition drehen.
Wenn das Gerät in der Software Chromeleon verbunden ist
Die Tasten haben folgende Funktionalität, wenn das Gerät in der Software Chromeleon verbunden ist:
Es läuft keine Injektion oder Sequenz:
Auf der Tastatur stehen alle Funktionen zur Verfügung.
Es läuft eine Injektion oder Sequenz:
Die Funktion MUTE ALARM steht weiterhin auf der Tastatur zur Verfügung, so dass Sie das akustische Signal für den aktuellen Alarm abschalten können.
Zusätzlich steht die Taste ROTATE auf der Tastatur zur Verfügung, so dass Sie den Drehteller drehen können.