Das Gerät ist Teil des Vanquish-Systems. Die Module des Systems werden typischerweise in einem Systemturm aufgebaut, wobei die genaue Anordnung von der Systemkonfiguration abhängt.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Solvent Rack |
2 | Detektor |
3 | Autosampler |
4 | Pumpe |
5 | Systemsockel |
6 | Säulenthermostat |
Informationen zum Aufbau des Systems können Sie der Vanquish-System-Betriebsanleitung entnehmen.