ACHTUNG
Eine fest gezogene Transportsicherungsschraube kann Schäden am Autosampler verursachen, wenn Sie den Autosampler einschalten. Lösen Sie die Transportsicherungsschraube der Nadeleinheit ordnungsgemäß. Lösen Sie bei einem Dual-Split-Sampler die Transportsicherungsschrauben beider Nadeleinheiten.
TIPP
Bevor Sie ein Modul des Vanquish-Systems zum ersten Mal einschalten, vergewissern Sie sich, dass die Chromatographie-Software auf dem Datensystemrechner installiert ist. Die erforderlichen USB-Treiber werden automatisch geladen und das Windows™-Betriebssystem kann das Gerät erkennen, wenn dieses eingeschaltet ist.
Schalten Sie das Gerät wie folgt ein:
  1. Vergewissern Sie sich, dass der Ein-/Ausschalter vorne links am Vanquish-Systemsockel (System-Ein-/Ausschalter) gedrückt ist. Wenn der Ein-/Ausschalter heraussteht, drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um den Systemsockel einzuschalten.
  2. Schalten Sie das Gerät über den Hauptnetzschalter ein.
Schalten Sie das Gerät über den Hauptnetzschalter aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden, zum Beispiel für Wartungsarbeiten. Das Drücken des System-Ein-/Ausschalters reicht nicht aus, um das Gerät vollständig auszuschalten.