Beschädigte Verpackung, Mängel bei Ankunft des Geräts
Überprüfen Sie die Transportverpackung auf Anzeichen äußerer Beschädigung und überprüfen Sie das Gerät nach dem Auspacken auf Anzeichen mechanischer Beschädigungen, die auf dem Versandweg aufgetreten sein könnten.
Besteht der Verdacht, dass das Gerät auf dem Versandweg in irgendeiner Weise beschädigt wurde, melden Sie etwaige Schäden sofort sowohl dem Transportunternehmen als auch Thermo Fisher Scientific. Nur bei sofortiger Reklamation kommt die Transportversicherung für die aufgetretenen Schäden auf.
Auspacken des Geräts
VORSICHT
Schweres und unhandliches Gerät
Das Gerät ist zu schwer und zu unhandlich, um von nur einer Person sicher transportiert werden zu können. Um Verletzungen oder Schäden am Gerät zu vermeiden, beachten Sie folgende Hinweise:
  • Um das Gerät zu greifen und zu transportieren, sind mindestens zwei Personen erforderlich, zum Beispiel, um das Gerät anzuheben oder zu verschieben.
  • Mindestens zwei Personen sind insbesondere erforderlich, wenn das Gerät in den Systemturm gehoben oder aus dem Systemturm entfernt wird.
  • Verwenden Sie für den Transport des Geräts die Tragegriffe, die mitgeliefert wurden. Transportieren Sie oder heben Sie das Gerät niemals an den Gerätetüren. Dies führt zu Beschädigungen an den Türen oder am Gerät.
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, TorxTM T20
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Stellen Sie den Versandkarton auf den Boden und öffnen Sie ihn.
  2. Entnehmen Sie das Zubehör.
  3. Nehmen Sie das Gerät aus dem Versandkarton heraus: Greifen Sie das Gerät dazu an den Tragegriffen. Heben Sie das Gerät langsam und vorsichtig aus dem Versandkarton heraus.
  4. Tragegriffe am Gerät
    Abbildung: Tragegriffe am Gerät
    Nr.
    Komponente
    1
    Tragegriffe
    2
    Befestigungsschraube (eine Schraube an jedem Tragegriff)
  5. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile Oberfläche.
  6. Wenn zutreffend:
    Entfernen Sie sonstiges Verpackungsmaterial. Entfernen Sie etwaige Schutzfolien erst dann von den Oberflächen des Geräts, wenn dieses korrekt im Systemturm positioniert ist.
  7. Greifen Sie das Gerät an den Tragegriffen und transportieren Sie es zum Aufstellungsort, falls es sich noch nicht dort befindet, und positionieren Sie das Gerät im Systemturm (siehe Systemaufbau).
  8. Lösen Sie die Befestigungsschraube an jedem der beiden Tragegriffe, bis Sie den Tragegriff in der Schiene bewegen können. Entfernen Sie die Schrauben nicht vollständig von den Tragegriffen.
  9. Ziehen Sie die Tragegriffe zur Rückseite des Geräts hin aus den Schienen heraus.
  10. Herausziehen des Tragegriffs aus der linken Schiene
    Abbildung: Herausziehen des Tragegriffs aus der linken Schiene
  11. TIPP
    Bewahren Sie den Versandkarton, die Tragegriffe mit den Befestigungsschrauben und die Verpackungsmaterialien auf. Sie benötigen diese Dinge, wenn Sie das Gerät an einen anderen Ort transportieren oder verschicken möchten.
  12. Einige Oberflächen wie die Türen des Geräts sind für den Transport durch Folien geschützt. Entfernen Sie die Schutzfolien soweit vorhanden von allen Oberflächen.
  1. Entfernen Sie sonstige Transportsicherungen oder Schutzabdeckungen vom Autosampler wenn vorhanden. Transportsicherungen sind entsprechend zum Entfernen markiert.
  1. Nur VC-A12 und Dual-Split-Sampler: Entfernen Sie die Probenschleifen-Isolierabdeckung. Bewahren Sie die Abdeckung für den Betrieb auf. Siehe Entfernen der Probenschleifen-Isolierabdeckung.
ACHTUNG
Wenn die Transportsicherungsschraube nicht korrekt gelöst wurde, kann der Autosampler beschädigt werden. Vergewissern Sie sich, dass die Transportsicherungsschraube vollständig gelöst ist, bevor Sie den Autosampler einschalten.
  1. Lösen Sie die Transportsicherungsschraube oberhalb der Nadeleinheit: Drehen Sie die unverlierbare Schraube gegen den Uhrzeigersinn mit Ihren Fingern, bis sie locker in ihrer Feder sitzt. Die Verwendung eines Schlitzschraubendrehers erleichtert gegebenenfalls das Drehen der Schraube.
Dual-Split-Sampler: Wenn beide Transportsicherungsschrauben festgezogen sind, lösen Sie beide Transportsicherungsschrauben oberhalb der Nadeleinheiten.
Lösen der Transportsicherungsschraube
Abbildung: Lösen der Transportsicherungsschraube